Learn More
Invitrogen™ Total Exosome Isolation Kit (from plasma)
Schnelle und effiziente Anreicherung intakter Exosomen aus Plasmaproben
Marke:  Invitrogen™ 4484450
579.70 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15254394
  • 694.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 6 ml-Flasche mit Total Exosome Precipitation Reagent (aus Plasma) und 1,25 ml-Flasche Proteinase K für Total Exosome Isolation (aus Plasma) (20 mg/ml).
Beschreibung
Beschreibung
Das Total Exosome Isolation Kit (aus Plasma) besteht aus zwei Teilen: Total Exosome Isolation Reagent (aus Plasma) und Proteinase K (20 mg/ml). Das Total Isolation Exosome Reagent ermöglicht ein einfaches und zuverlässiges Aufkonzentrieren intakter Exosome aus Plasmaproben mit einem skalierbaren Protokoll, das an die Größe Ihrer Probe angepasst werden kann. Proteinase K wird separat bereitgestellt und kann optional für eine vorbereitende Plasmabehandlung verwendet werden, bei der alle Proteine im Plasma beseitigt werden und so die Reinheit des Exosomenpräparats maximiert wird.
  • Maximale Rückgewinnung intakter Exosomen für jede Art von Downstream-Prozess
  • Problemlose Isolierung von Exosomen dank unseres einfachen und verlässlichen Protokolls
  • Langwierige Ultrazentrifugationen entfallen
  • Maximale Flexibilität — Kann je nach Größe der Probe nach oben oder unten skaliert werden.
Biomarker-Nachweis, Zellanalyse, klinisch, exosomale Biomarkeranalyse, Exosom-Isolierung, Exosome, Organellen-Isolierung, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 6 ml-Flasche mit Total Exosome Precipitation Reagent (aus Plasma) Bei 2 bis 8 °C lagern.
• 1,25-ml-Flasche Proteinase K für Isolierung von Gesamt-Exosomen (aus Plasma) (20 mg/ml) Bei -5 bis -30 °C lagern.
Exosomen
6 mL
Gesamt-Exosom-Isolationskit
Flüssig
Dokumentation
Manuals
Posters
Name des Produkts
Invitrogen™ Total Exosome Isolation Kit (from plasma) > 6 ml