Learn More
Invitrogen™ Tissue Extraction Reagent II
Lysepuffer für die Gesamt-Proteinextraktion aus Gewebeproben
Marke: Invitrogen™ FNN0081
213.34 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Erstellung eigener Immunassays, Zellanalyse, Zelllyse, Immunassays, Proteinprobenvorbereitung und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). | |
Luminex Assay, Western Blot, Probenvorbereitung für ELISA | |
Trockeneis |
Reagenz für die Gewebeextraktion | |
100 ml |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
442310-000 | Analysenzertifikat | 24/04/2025 | |
442311-000 | Analysenzertifikat | 24/04/2025 | |
437932-000 | Analysenzertifikat | 17/03/2025 | |
437932-000 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | FNN0081 |
436105-000 | Analysenzertifikat | 20/12/2024 | FNN0081 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-20
Neues Angebot Jetzt sparen -
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-07-04