Learn More
Invitrogen™ Terrific Broth
Autoklavierbar
Marke: Invitrogen™ 22711022
105.07 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
95.33 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
- Formulierung pro Liter:11,8 g SELECT Pepton 140, 23,6 g Hefeextrakt, 9,4 g Dikaliumhydrogenphosphat, 2,2 g Kaliumdihydrogenphosphat
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Raumtemperatur | |
TB | |
Trockenkulturmedien | |
500 g | |
Escherichia coli |
Flasche | |
Autoklavieren | |
E. coli | |
Raumtemperatur |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-27
Neues Angebot Jetzt sparen -
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.