Learn More
Invitrogen™ Tali™ Calibration Beads
Kalibrieren und richten Sie den Tali™ bildbasierten Durchflusszytometer alle drei Monate aus
Marke:  Invitrogen™ T10790
Artikelnummer. 11662159
  • 170.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
Tali – grüne Kalibrier-Beads, Tali – rote Kalibrier-Beads, Tali – Ausrichtungs-Beads
Beschreibung
Beschreibung
Flp-In 293 T-REx-Zelllinien sind für die schnelle Erzeugung stabiler Zelllinien ausgelegt, die eine homogene Expression des Proteins von Interesse aus einem Flp-In-Expressionsvektor gewährleisten. Die gezielte Integration eines Flp-In-Expressionsvektors gewährleistet eine hochstufige Expression des Gens von Interesse. In die Flp-In T-REx™-293 Zelllinie sind pFRT/lacZeo und pcDNA™6/TR (aus dem T-REx™ System) stabil integriert. Die Co-Transfektion der Flp-In-Zelllinien mit einem Flp-In-Expressionsvektor und dem Flp-Rekombinase-Vektor pOG44 führt zu einer gezielten Integration des Expressionsvektors in denselben Locus in jeder Zelle, wodurch homogene Ebenen der Genexpression gewährleistet werden.
Flp-In-293 funktioniert gut mit Flp-In-Vektoren, die ein Gen vom CMV-Promotor exprimieren (z. B. pcDNA™5/FRT, pcDNA5/FRT/V5-His-TOPO™ und pSecTag/FRT/V5-His-TOPO™).
Zellanalyse, Zellzählung und -viabilität, Zellzählung, Viabilität und Kryokonservierung, Zellkultur, zelluläre Bildgebung, Bildgebungszytometrie
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalibrier-Bead
Tali™ – grüne Kalibrier-Beads: Aufbewahrung bei 2 – 6 °C
Tali™ – rote Kalibrier-Beads: Aufbewahrung bei 2 – 6 °C
Tali™ – Ausrichtungs-Beads; Aufbewahrung bei 2 – 6 °C
Raumtemperatur
Tali™
Tali™ bildbasierter Durchflusszytometer
Rot, grün
Kit
1 kit
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.