Learn More
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, with pCR™2.1 Vector and One Shot™ TOP10 Chemically Competent E. coli
Eine schnelle, einstufige Klonierungsstrategie zum direkten Einfügen eines Taq-amplifizierten PCR-Produkts in einen Plasmidvektor. Das Invitrogen™ TA Cloning™ Kit mit pCR™2.1-Vektor und One Shot™ TOP10 chemisch kompetenten E. coli ist in Packungsgrößen für 20 und 40 Reaktionen erhältlich.
940.00 CHF - 1612.00 CHF
Spezifikation
Bakterien- oder Hefenstamm TOP10
Zelltyp Chemisch kompetente E. coli
Klonierungsmethode TA Cloning
Inhalt und Lagerung TA Cloning™ Kits enthalten den linearisierten pCR™2.1-Vektor, ExpressLink™ T4 DNA-Ligase, 5X ExpressLink™ T4 DNA-Ligationspuffer, dNTPs, 10X PCR-Puffer, steriles Wasser und Kontrollen. Die Kits für kompetente Zellen enthalten One Shot™ chemisch kompetente E. coli, S.O.C.-Medium und ein superspiralisiertes Kontrollplasmid.
One Shot™ E. coli bei –80 °C lagern. Alle anderen Komponenten bei –20 °C lagern. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
Format Kit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Vektor Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Vektor Preis Menge & Verfügbarkeit  
10093092
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
K204001
20 Reaktionen pCRII
940.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10564993
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
K204040
40 Reaktionen pCR2.1
1612.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Description
Description
Das TA Cloning™ Kit verwendet den pCR™2.1 Klonierungsvektor und ExpressLink™ T4 DNA Ligase, um ein Ligationsprodukt in einem Ligationsschritt von fünfzehn Minuten bei Raumtemperatur zu erzeugen. Reaktionen erbringen in der Regel >80 % Rekombinationen mit Inserts.
  • Schnell & Praktisch – Ligation bei Raumtemperatur in 15 Minuten
  • Effizient – Blau/Weiß-Screening und > 80 % Klone mit korrektem Insert
  • Flexibel – Wahl von Kanamycin- oder Ampicillin-Resistenz für eine flexible Antibiotika-Auswahl
  • Sorgenfrei – Eliminiert jegliche enzymatischen Änderungen des PCR-Produkts
  • Optimiert – Erfordert keine Verwendung von PCR-Primern, die Restriktionsstellen enthalten
Der pCR™2.1 Vektor bietet:
  • 3′-T-Überhänge für die direkte Ligation von Taq-amplifizierten PCR-Produkten
  • T7 Promoter zur In-vitro-RNA-Transkription und -Sequenzierung
  • Vielseitige Polylinker mit flankierenden EcoR I-Stellen für eine einfache Exzision von Inserts
  • M13 Vorwärts- und Rückwärts-Primerstellen für die Sequenzierung
Funktionsweise von TA Cloning™
Taq-Polymerase hat eine nicht Template-abhängige Aktivität, die ein Einzel-Desoxyadenosin (A) an den 3′-Enden von PCR-Produkten einfügt. Der linearisierte Vektor in diesem Kit weist Rückstände von Einzel-3′-Desoxythymidin (T) auf. Auf diese Weise können PCR-Inserts effizient mit dem Vektor ligiert werden.
Andere Kit-Konfigurationen
TA Cloning™ Kits sind außerdem ohne kompetente Zellen (K2020-20, K2020-40), mit One Shot™ INVF chemisch kompetentem E. coli (K2000-01, K2000-40) oder mit One Shot™ TOP10F chemisch kompetentem E. coli (K2030-01, K2030-40) erhältlich.
Specifications
Specifications
TOP10
TA Cloning
Kit
One Shot™
T7
Chemisch kompetente E. coli
TA Cloning™ Kits enthalten den linearisierten pCR™2.1-Vektor, ExpressLink™ T4 DNA-Ligase, 5X ExpressLink™ T4 DNA-Ligationspuffer, dNTPs, 10X PCR-Puffer, steriles Wasser und Kontrollen. Die Kits für kompetente Zellen enthalten One Shot™ chemisch kompetente E. coli, S.O.C.-Medium und ein superspiralisiertes Kontrollplasmid.
One Shot™ E. coli bei –80 °C lagern. Alle anderen Komponenten bei –20 °C lagern. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
PCR Cloning
Klonierungskit
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, with pCR™2.1 Vector and One Shot™ TOP10 Chemically Competent E. coli