Learn More
Invitrogen™ T4 DNA Polymerase
DNA-Polymerase mit 3'-Exodesoxyribonukleaseaktivität, aber ohne 5'a'3-Exodeoxyribonukleaseaktivität
556.00 CHF - 1976.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | T4-DNA-Polymerase wird mit einem Fläschchen 5x T4-DNA-Polymerase-Puffer [165 mM Tris-Acetat (pH 7,9), 330 mM Natriumacetat, 50 mM Magnesiumacetat, 5 mM DTT] geliefert. Bei -20 °C lagern. |
---|---|
Beschreibung | DNA-Polymerase |
Polymerase | T4 DNA Polymerase |
Exonukleaseaktivität | 3‘ bis 5‘ |
Versandbedingung | Nasseis |
Includes: T4-DNA-Polymerase wird mit einem Fläschchen 5x T4-DNA-Polymerasepuffer [165 mM Tris-Acetat (pH 7.9), 330 mM Natriumacetat, 50 mM Magnesiumacetat, 5 mM DTT] geliefert.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10164552
|
Invitrogen™
18005017 |
50 U |
556.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10043202
|
Invitrogen™
18005025 |
250 U |
1976.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Anwendungen: Kennzeichnung doppelsträngiger linearer DNA durch Ersatzsynthese, Oligonukleotid-gerichtete, ortsspezifische Mutagenese, 3'-Endmarkierung doppelsträngiger DNA, Polieren der 5'- oder 3-Überhänge, um stumpfe Enden zu bilden
- Quelle: Aufgereinigt aus E. coli mit Exprimierung des T4-DNA-Polymerase-Gens auf einem Plasmid
- Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Ein- und doppelsträngige Endodeoxyribonuklease- und Phosphatase-Assays; Exodeoxyribonuklease- und Polymerase-Aktivitäten getestet
- Einheiten-Definition: Eine Einheit integriert in 30 min bei 37 °C mit DNAse I-Nick-DNA als Template-Primer 10 nMol Gesamt-Desoxyribonukleotid in säurefällbares Material
- Einheiten-Reaktionsbedingungen: 50 mM Glycin-NaOH (pH 8,8), 16,6 mM (NH4)2SO4, 6 mM MgCl2, 6,5 μM EDTA, 10 mM 2-Mercaptoethanol, 0,165 mg/ml BSA, 1,6 mg/ml DNase I-Nick-Lachshoden-DNA, 0,33 mM dCTP, 0,33 mM dATP, 0,33 mM dGTP, 0,33 mM dTTP, 76 nM [3H]dTTP, und Enzym in 0,1 ml für 30 min bei 37 °C
- Ein technisches Informationsblatt zu T4-DNA-Ligase ist verfügbar.
ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Klonierung, RNAi, Epigenetik und Non-Coding-RNA-Forschung, Restriktionsenzym-Klonierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
T4-DNA-Polymerase wird mit einem Fläschchen 5x T4-DNA-Polymerase-Puffer [165 mM Tris-Acetat (pH 7,9), 330 mM Natriumacetat, 50 mM Magnesiumacetat, 5 mM DTT] geliefert. Bei -20 °C lagern. | |
T4 DNA Polymerase | |
Nasseis |
DNA-Polymerase | |
3‘ bis 5‘ | |
Nein |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.