Learn More
Invitrogen™ T4 DNA-Ligasepuffer
T4-DNA-Ligasepuffer optimiert die Ligation, die in 5 Minuten durchgeführt werden kann
Marke:  Invitrogen™ 46300018
40.68 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
36.50 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10063062
  • 54.75 CHF / 2 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
  • Wird mit T4-DNA-Ligase geliefert
  • Rezeptur: 250 mM Tris-HCl (pH-Wert 7,6), 50 mM MgCl2, 5 mM ATP, 5 mM DTT, 25 % (w/v) Polyethylenglycol-8.000
Klonierung (Ligation mit stumpfen oder kohäsiven Enden), Hinzufügen von Linkern oder Adaptern zu stumpfer DNA, ChiP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Klonierung, RNAi, Epigenetics & nicht-kodierende RNA-Forschung, Klonierung von Restriktionsenzymen
Bestellinformation
Versandbedingungen: Zugelassen für den Versand auf nassem oder trockenem Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
T4 DNA Ligase wird mit einem Fläschchen mit 5x Reaktionspuffer [250 mM Tris-HCl (pH 7,6), 50 mM MgCl2, 5 mM ATP, 5 mM DTT, 25 % (w/v) Polyethylenglycol-8.000] geliefert. Bei -20°C lagern.
5X Reaktionspuffer
T4-DNA-Ligasepuffer
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
2 × 1 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ T4 DNA-Ligasepuffer > 2 x 1 ml