Learn More
Invitrogen™ T-REx™-293 Cell Line
Erhebliche Zeit- und Aufwandsersparnis bei der Verwendung des T-REx™ Systems
Marke:  Invitrogen™ R71007
3329.10 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10317892
  • 4110.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
T-REx-Zelllinien weisen eine stabile Expression des Tetracyclin-Repressorproteins auf. Die T-REx-Zelllinien werden durch transiente Transfektion mit dem positiven Kontrollvektor pcDNA™4/TO/lacZ funktionell getestet. T-REx-Zelllinien weisen extrem niedrige Basalexpressionswerte im reprimierten Zustand und hohe Expressionswerte bei der Induktion mit Tetracyclin auf.
Expression bei Säugetieren, Zelllinien für die Expression bei Säugetieren, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, regulierte Expression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 x 107 Zellen werden gefroren in 1 ml 90 % Gesamtmedium und 10 % DMSO geliefert. In Flüssigstickstoff lagern. Zellen bleiben garantiert 6 Monate lang stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden.
Human
T-REx™
T-REx™-293-Zelllinie
1 x 107