Learn More
Invitrogen™ Safe Imager™ Sichtgläser
Zur Verwendung mit dem Safe Imager™ Blaulicht-Transilluminator
Marke: Invitrogen™ S37103
48.69 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: 1 Safe Imager™ Betrachtungsbrille
Beschreibung
Die Safe Imager Betrachtungsbrille ermöglicht die Visualisierung von Gelbanden ohne Nutzung des Safe Imager Gelb-Filters und vereinfacht so die Bandenexzision.
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Spezifikation
1 Safe Imager™ Betrachtungsbrille | |
SYBR Safe™ | |
Je 1 x |
Safe Imager™ | |
Sichtfenster | |
Raumtemperatur |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen