Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Green I Nukleinsäure-Gel-Färbemittel – 10.000x Konzentrat in DMSO
Extrem empfindliches Färbemittel zum Nachweis doppelsträngiger DNA (dsDNA) in Agarose- und Polyacrylamid-Gelen
Marke:  Invitrogen™ S7585
1298.73 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11540746
  • 1948.00 CHF / 100 Mikroliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
SYBR Green I verfügt über eine höhere Empfindlichkeit für dsDNA, und ist daher besonders nützlich für Assays, bei denen das Vorhandensein von Verunreinigungen durch RNA oder ssDNA Ergebnisse überdecken könnte. Mit außergewöhnlich niedriger Hintergrundfluoreszenz und Spektraleigenschaften, die Lichtquellen und Filtersets in vorhandenen Geräten stark entsprechen, eignet sich SYBR Green I Färbemittel ideal für Anwendungen mit Laser-Scannern.
Produktanwendung 1 ml reicht zur Färbung von 100 Minigelen aus.
  • Empfindlichkeit: Mindestens vier Mal besser als Ethidiumbromid für DNA in Agarose-Gelen
  • Einfache Handhabung: In verdünntem Färbemittel getränkte Gele können ohne Entsalzung sichtbar gemacht werden
  • Kompatibilität: Kompatibel mit UV-Transilluminatoren, Gel-Dokumentationssystemen und Laserscannern
  • Flexibilität: Für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, einschließlich DNA-Typing, PCR-basierte Assays, DNA-Schädigungsassays, Analyse von komplexen Proben und Echtzeit-PCR-Detektionen
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• Geliefert als 10.000X-Konzentrat in DMSO geliefert
Lagerung bei -20 °C vor Licht geschützt in einem Exsikkator.
Fluoreszenz
Nukleinsäuren-Gelfärbemittel
Raumtemperatur
In-Gel-Detektion
SYBR Green I
20 x 50 μl
DNA
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2994111 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/09/2024 Catalog NumberS7585
Chargennummer2806848 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/12/2023 Catalog NumberS7585
Chargennummer2622300 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2023 Catalog NumberS7585
Chargennummer2521026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2022 Catalog NumberS7585
Chargennummer2335652 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2021 Catalog NumberS7585
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ SYBR™ Green I Nukleinsäure-Gel-Färbemittel – 10.000x Konzentrat in DMSO > 20 x 50 μl