Learn More
Invitrogen™ SureCast™ Auflösungspuffer
Diese Komponenten des SureCast Handgießsystems können verwendet werden, um Polyacrylamidgele mit SureCast Handgussreagenzien und anderen gängigen Polyacrylamidgel-Gussreagenzien herzustellen.
Marke: Invitrogen™ HC2212
29.26 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
- Die Polyacrylamidgele lassen sich leicht und zuverlässig gießen.
- Zur Verwendung mit dem SureCast Vertikalgelsystem
- SureCast Gele sind für die Verwendung im Mini Gel Tank ausgelegt.
Recommended Storage
Room Temperature
Spezifikation
2 x 500 ml (1 l gesamt) SureCast Auflösungspuffer-Packungen. |
|
SureCast™ | |
Raumtemperatur |
Auflösungspuffer (1 l) | |
2 x 500 ml |