Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ VILO™ cDNA-Synthesekit
Die hohe Temperaturbeständigkeit von SuperScript III Reverse-Transkriptase (RT) in einem optimierten Format für die Herstellung von Erststrang-cDNA zur Verwendung in der quantitativen Real-Time RT-PCR (qRT-PCR)
1518.00 CHF - 5600.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
---|---|
Format | Kit |
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
Reaktionsgeschwindigkeit | 60 min |
Verfahren | Reverse Transkription |
Includes: 5x VILO Reaction Mix (200 μl) und eine 10x SuperScript III Enzymmischung (100 μl), die Folgendes enthält: SuperScript III RT, RNaseOUT Recombinant Ribonuclease Inhibitor und ein firmeneigenes Helferprotein
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10499763
|
Invitrogen™
11754050 |
50 Reaktionen |
1518.00 CHF
50 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10704274
|
Invitrogen™
11754250 |
250 Reaktionen |
5600.00 CHF
250 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
VILO ist ein Akronym für variabler Input, linearer Output, und das SuperScript VILO cDNA Synthesis Kit liefert die konsistentesten Ergebnisse für RT-Experimente mit beispielloser Linearität über das breiteste Spektrum an Input-Material.
- Verwendung des SuperScript VILO cDNA-Synthese-Kits Diese Formulierung sorgt für eine effizientere cDNA-Synthese und kann mit sehr niedrigen und sehr hohen Mengen an Input-RNA (bis zu 2,5 μg Gesamt-RNA in einer 20 μl-Reaktion) verwendet werden, woraus sich eine lineare Reaktion der Abundanz-mRNA ergibt, gemessen mittels qPCR. Das 10X SuperScript Enzymgemisch umfasst SuperScript III RT, den RNaseOUT Rekombinanten Ribonuklease-Inhibitor und ein proprietäres Helferprotein
- SuperScript III RT SuperScript III RT ist eine entwickelte Version von M-MLV-RT mit reduzierter RNase H-Aktivität und größerer thermischer Stabilität. Das Enzym kann verwendet werden, um cDNA im Temperaturbereich von 42 °C bis 60 °C zu synthetisieren. Da SuperScript III RT nicht signifikant von ribosomaler und Transfer-RNA gehemmt wird, kann sie für die Synthese von cDNA aus Gesamt-RNA verwendet werden. RNaseOUT Rekombinanter Ribonuklease-Inhibitor schützt vor dem Abbau der Ziel-RNA aufgrund von Ribonuklease-Kontamination.
- Optimierter Puffer Das 5X VILO Reaktionsgemisch enthält Random-Primer, MgCl2 und dNTPs in einer Puffer-Formulierung, die für qRT-PCR optimiert wurde
- Optimale Reaktionstemperatur: 42 °C
PCR & Real-Time PCR, reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Primer-Sonde | |
Hoch | |
Reverse Transkription | |
SuperScript III | |
Trockeneis | |
Erststrang-cDNA | |
Reverse Transkription | |
RNA |
Kit | |
60 min | |
42 °C | |
Keine | |
Real-Time PCR (qPCR) | |
Master Mix | |
Bis 10 kb |