Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ Direct cDNA Labeling Module, no purification
Enthält die Kernkit-Reagenzien für die indirekte SuperScript cDNA-Markierung, jedoch ohne Aufreinigungskapazität
Marke:  Invitrogen™ L101503
Artikelnummer. 10338242
  • 1962.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Das SuperScript™ Direct cDNA Markierungsmodul enthält SuperScript™ III Reverse Transkriptase, Anchored Oligo(dT), Random Primer, Kontroll-RNA, 5x Erststrang-Puffer, 0,1 M DTT, 10 mM dNTP-Gemisch und DEPC-behandeltes Wasser. Das SuperScript™ Direct cDNA Labeling System enthält alle Komponenten, die für das SuperScript™ cDNA Labeling Module aufgelistet sind, sowie Aufreinigungssäulen, Ladepuffer, Waschpuffer und braune Entnahmeröhrchen.
Beschreibung
Beschreibung
Das SuperScript Indirect cDNA-Markierungssystem bietet ein komplettes System, das sowohl die Kernkit-Reagenzien (mit Ausnahme von Farbstoffen) als auch ein Reinigungsmodul enthält. Module enthalten nicht alle Komponenten. Das Superscript Direct cDNA-Markierungssystem ist ein Microarray-Markierungskit, das die Leistung von Superscript III Reverse Transkriptase (RT) mit der Einfachheit der Direktkennzeichnung kombiniert und damit eine stark fluoreszierend markierte cDNA zu liefern, die Ihre anfängliche mRNA-Probe genau darstellt. Bei dieser Methode wird das Anchored Oligo(dT) an das mRNA-Template gebunden. SuperScript III RT breitet sich von der Primingstelle aus und enthält fluoreszierende dNTPs zur direkten Herstellung markierter cDNA. Vorlagen-RNA wird durch Basishydrolyse abgebaut. Freie Nukleotide und andere Kontaminanten werden vor der Hybridisierung zu einem Mikroarray mit Aufreinigungssäulen entfernt.
  • Bietet die Flexibilität zur Verwendung fluoreszierender Nukleotide
  • Hohe cDNA-Ausbeute ohne zusätzlichen Enzym-„Spike“
  • Hohe Signalintensitäten
  • Ein schnelles und einfaches Protokoll, das den Arbeitsaufwand minimiert und hervorragende Reproduzierbarkeit bietet
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Kennzeichnung, Expression Array-Kennzeichnung, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Microarray-Analyse, Nukleinsäure-Kennzeichnung und Oligo-Synthese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
cDNA-Markierungsmodul
Das SuperScript™ Direct cDNA-Markierungsmodul enthält SuperScript™ III Reverse Transkriptase, Anchored Oligo(dT), Random Primer, Kontroll-RNA, 5x Erststrang-Puffer, 0,1 M DTT, 10 mM dNTP-Gemisch und DEPC-behandeltes Wasser. Das SuperScript™ Direct cDNA Labeling System enthält alle Komponenten, die für das SuperScript™ cDNA Labeling Module aufgelistet sind, sowie Aufreinigungssäulen, Ladepuffer, Waschpuffer und braune Entnahmeröhrchen. Lagern Sie Aufreinigungssäulen, Ladepuffer und Waschpuffer bei Raumtemperatur. Alle anderen Komponenten bei –20 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
Alexa Fluor™ 555, Alexa Fluor™ 647, Cy™3, Cy™5
cDNA
RNA
30 Reaktionen
Fluoreszent
cDNA (markiert)
Nein
Direkte Markierung
SuperScript™
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ SuperScript™ Direct cDNA Labeling Module, no purification > 30 Reaktionen