Learn More
Invitrogen™ Sf21 Cells in Grace's
Abgeleitet aus dem USDA-Ovarialgewebe der Puppen des Heerwurms, Spodoptera frugiperda
Marke: Invitrogen™ B82101
1077.30 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Lesen Sie das Material-Sicherheitsdatenblatt vor der Handhabung.
Beschreibung
Gibco Sf21-Zellen werden häufig zur Isolierung und Propagierung rekombinanter baculoviraler Bestände und rekombinanter Proteine verwendet.
- Expression von rekombinanten Proteinen in einer Vielzahl von Expressionssystemen
- Gutes Wachstum in Adhärent- oder in Suspensionskulturen
- Wirkungs- und Qualitätskontrolle
Bioproduktion, Zellkultur, Proteinproduktion auf hohem Niveau in Insektenzellen, Insektenzellkultur, Insekten-Expression, Insekten-Expressions-Zelllinien, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Sf9- und Sf21-Zellkultur, Virusimpfstoffproduktion
Spezifikation
Lagerbedingungen: Flüssigstickstoff (Dampfphase) Versandbedingungen: gefroren |
|
Insektenzelle | |
Insektenzellen |
Sf21. | |
S. frugiperda | |
1 mL |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen.