Learn More
Invitrogen™ Select Agar™, Pulver
Autoklavierbar
238.00 CHF - 812.00 CHF
Spezifikation
Spezies | Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae |
---|---|
Format | Flasche |
Medientyp | Andere mikrobiologische Medien |
Vorbereitungsmethode | Autoklavieren |
Produkttyp | Trockenkulturmedien |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11508926
|
Invitrogen™
30391023 |
500 g |
238.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11518926
|
Invitrogen™
30391049 |
2,5 kg |
812.00 CHF
2.50 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Ein Mittel zur Herstellung fester mikrobiologischer Medien
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae | |
Andere mikrobiologische Medien | |
Trockenkulturmedien | |
Raumtemperatur |
Flasche | |
Autoklavieren | |
E. coli, Fungi |