Learn More
Invitrogen™ Ribonuclease Inhibitor, Cloned
Inhibitor für neutrale pankreatische Ribonuklease
Marke:  Invitrogen™ 15518012
226.49 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10674033
  • 332.00 CHF / 1 K-Einheit
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Ribonukleasehemmer (kloniert) wird mit 10.000 Einheiten/ml in 20 mM HEPES-KOH (pH 7,6), 50 mM KCl, 8 mM DTT und 50 % (v/v) Glycerin geliefert.
Beschreibung
Beschreibung
Ribonukleasehemmer (kloniert) ermöglicht die wirksame nichtkompetitive Hemmung neutraler Pankreas-Ribonukleasen.
Anwendungen: Zellfreie Translationssysteme. Reverse Transkription von mRNA.
Quelle: Rekombinant, gereinigt aus E. coli.
Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Bei DNA-Nicking-, Ribonuklease- und Protease-Assays wird keine nachweisbare Kontaminationsaktivität beobachtet.
Einheiten-Definition: Eine Einheit hemmt 5 ng RNase A um 50 % mit zyklischem Cytidin-2,3-Monophosphat (cCMP) als Substrat.
PCR und Echtzeit-PCR, reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 mM
Ribonukleasehemmer (kloniert) wird mit 10.000 Einheiten/ml in 20 mM HEPES-KOH (pH 7,6), 50 mM KCl, 8 mM DTT und 50 % (v/v) Glycerin geliefert. Bei -20 °C lagern.
1000 U
Trockeneis
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Ribonuclease Inhibitor, Cloned > 1000 Einheiten