Learn More
Invitrogen™ RadPrime DNA Labeling System
Ideal für die schnelle Vorbereitung (unter 10 min) von 32 P-markierten Sonden mit hochspezifischer Aktivität zum Nachweis von DNA und RNA
Marke: Invitrogen™ 18428011
Beschreibung
- Produziert Sonden, die Nukleinsäuren auf Northern oder Southern Blots, Plaque-Lifts, Kolonie-Hybridisierungen und In-situ-Hybridisierung nachweisen können
- Liefert > 109 KbE/μg Kontroll-DNA mit [32P]-dCTP
- Markiert 25 g DNA in einer Reaktion
- Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Die Integration eines radioaktiv markierten Nukleotids wird mit Kontroll-DNA in einer RadPrime-Markierungsreaktion verifiziert
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Markierung, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting, Nukleinsäure-Markierung und Oligo-Synthese, Southern Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
DNA-Markierungssystem | |
Die Komponenten des RadPrime DNA-Kennzeichnungssystems sind in der Tabelle rechts aufgeführt. Bei -20 °C lagern. . |
|
32P (Phosphor-32) | |
DNA (allgemein) | |
Trockeneis |
Radioaktiv | |
Sonden (markierte DNA) | |
Nein | |
Direkte Markierung | |
30 Reaktionen |