Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Quick Gelextraktions- und PCR-Aufreinigungs-Kombinationskit
Entwickelt zur Aufreinigung von DNA-Fragmenten aus Agarose-Gelen
Marke: Invitrogen™ K220001
158.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Das PureLink Quick Gelextraktions- und PCR-Aufreinigungs-Kombikit enthält ausreichende PureLink Säulen, Entnahmeröhrchen, Elutionsröhrchen und Reagenzien für 50 Aufreinigungen.
Beschreibung
PureLink™ Quick Gel Extraction and PCR Purification Combo Kit offers the ability to perform both a gel extraction or a PCR purification a single kit.
Molekularbiologische Qualität
- Bietet die Möglichkeit, sowohl eine Gelextraktion als auch eine PCR-Aufreinigung mit einem einzigen Kit durchzuführen
- Das einfache Verfahren verwendet eine Silika-basierte Zentrifugationskartusche, um DNA-Fragmente von 40 bp bis 10 kb in < 30 Minuten aufzureinigen.
- Es bietet alle Komponenten, um schnell und effizient kurze Primer, dNTPs, Enzyme, kurze fehlerhafte PCR-Produkte und Salze aus PCR-Fragmenten >100 bp in weniger als 10 Minuten zu entfernen.
- DNA, die mit dem PureLink Kit isoliert wurde, ist frei von Proteinen, Farbstoff und Agarose und ist einsatzbereit für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich automatisierter fluoreszierender DNA-Sequenzierung, manueller DNA-Sequenzierung, PCR, In-vitro-Transkription, Restriktionskartierung, Klonierung und Markierung
- Enthält alle Puffer des PureLink Quick Gelextraktionskits und PCR Bindungspuffer aus dem PureLink PCR-Aufreinigungskit mit einer Säule mit Deckel von Invitrogen
- Die Reinigungszeit beträgt 20 Minuten
Agarose-Gelextraktion, DNA&-RNA-Aufreinigung & Analyse, DNA-Extraktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C. | |
Mini | |
50 μl | |
Sequenzierung der nächsten Generation, Klonen, Sequenzierung, Nukleinsäurebeschriftung, PCR, In-vitro-Transkription | |
Ethidiumbromid, SYBR-sicher | |
Raumtemperatur | |
15 μg |
Kieselgel-Zentrifugationssäule | |
DNA-Fragmente in Agarose-Gelscheiben, PCR-Produkt | |
DNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
50 Aufreinigungen | |
20 min | |
Agarose Gel: ≤400 mg, PCR Product: ≤100 μL, or ≤40 μg dsDNA |
Sicherheit und Handhabung
- PureLink Quick Gel Extraction and PCR Purification Combo Kit
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P330-Mund ausspülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Thiocyanic acid, Guanidine hydrochloride