Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Kit zur schnellen Gelextraktion
GREENER_CHOICE
Verfügt über Reinigungsprotokolle für Zentrifugation und Vakuum
192.00 CHF - 698.00 CHF
Spezifikation
Umweltfreundliche Eigenschaften Weniger gefährliche, nachhaltige Verpackung
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Marker oder Farbstoff Ethidiumbromid, SYBR-sicher
Versandbedingung Raumtemperatur
Prüfzeit 30 min
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Gel-Lösungspuffer (L3)
Waschpuffer (W1)
Elutionspuffer (E5); (10 mm Tris-HCl, pH 8.5)
Schnelle Gelextraktionssäulen
Waschröhrchen
Sammelröhrchen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10749243
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
K210012
50 Aufreinigungen
192.00 CHF
1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10114993
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
K210025
250 Aufreinigungen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem PureLink Quick Gelextraktionskit können Sie schnell und effizient DNA Fragmente aus TAE- oder TBE-Agarosegelen verschiedener Konzentrationen aufreinigen. Mithilfe der membranbasierten PureLink Schnell-Gelextraktionssäulen aus Kieselerde kann DNA kann aus Agarose-Gelen mit unterschiedlichen Schmelzpunkten innerhalb von ∽ 30 Minuten extrahiert und aufgereinigt werden.
  • Aufreinigung von DNA-Fragmenten aus TAE- und TBE-Agarose-Gelen verschiedener Konzentrationen und Schmelzpunkte
  • Das ganze Verfahren dauert nur ca. 30 Minuten
  • Einfache Aufreinigung von DNA-Fragmenten von 40 bp bis 10 kb aus Gelen
  • Hohe Rückgewinnung von DNA-Fragmenten
  • Binden und Aufreinigen von bis zu 15 μg DNA pro Säule
  • Aufreinigung von DNA-Fragmenten, die sich durch hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei PCR, Restriktionsenzymdigestion, Klonierung und Markierung auszeichnen
  • Das PureLink Quick Gelextraktionskit eignet sich nicht zur Aufreinigung von superspiralisierter Plasmid-DNA oder genomischer DNA aus Agarose-Gelen
  • Mit diesem Kit können nur lineare DNA-Fragmente aus Gelen aufgereinigt werden
  • Weniger gefährliche, nachhaltige Verpackung
Agarose-Gelextraktion, DNA&-RNA-Aufreinigung & Analyse, DNA-Extraktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Weniger gefährliche, nachhaltige Verpackung
Ethidiumbromid, SYBR-sicher
30 min
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Raumtemperatur
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 0.12 LT PURELINK GEL EXTRACTION KIT
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Thiocyanic acid, compound with guanidine
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.