Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Kit zur schnellen Gelextraktion
GREENER_CHOICE
Verfügt über Reinigungsprotokolle für Zentrifugation und Vakuum
Marke:  Invitrogen™ K210012
128.00 CHF gültig bis 2024-12-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "21632" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10749243
  • 192.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Includes:
  • Gel-Lösungspuffer (L3)
  • Waschpuffer (W1)
  • Elutionspuffer (E5); (10 mm Tris-HCl, pH 8.5)
  • Schnelle Gelextraktionssäulen
  • Waschröhrchen
  • Sammelröhrchen
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem PureLink Quick Gelextraktionskit können Sie schnell und effizient DNA Fragmente aus TAE- oder TBE-Agarosegelen verschiedener Konzentrationen aufreinigen. Mithilfe der membranbasierten PureLink Schnell-Gelextraktionssäulen aus Kieselerde kann DNA kann aus Agarose-Gelen mit unterschiedlichen Schmelzpunkten innerhalb von ∽ 30 Minuten extrahiert und aufgereinigt werden.
  • Aufreinigung von DNA-Fragmenten aus TAE- und TBE-Agarose-Gelen verschiedener Konzentrationen und Schmelzpunkte
  • Das ganze Verfahren dauert nur ca. 30 Minuten
  • Einfache Aufreinigung von DNA-Fragmenten von 40 bp bis 10 kb aus Gelen
  • Hohe Rückgewinnung von DNA-Fragmenten
  • Binden und Aufreinigen von bis zu 15 μg DNA pro Säule
  • Aufreinigung von DNA-Fragmenten, die sich durch hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei PCR, Restriktionsenzymdigestion, Klonierung und Markierung auszeichnen
  • Das PureLink Quick Gelextraktionskit eignet sich nicht zur Aufreinigung von superspiralisierter Plasmid-DNA oder genomischer DNA aus Agarose-Gelen
  • Mit diesem Kit können nur lineare DNA-Fragmente aus Gelen aufgereinigt werden
  • Weniger gefährliche, nachhaltige Verpackung
Agarose-Gelextraktion, DNA&-RNA-Aufreinigung & Analyse, DNA-Extraktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Alle Komponenten des PureLink™ Systems zur schnellen Gelextraktion werden ungekühlt geliefert. Alle Komponenten nach Erhalt bei Raumtemperatur lagern.
Komponenten:
Gellösungspuffer (L3)
Waschpuffer (W1)
Elutionspuffer (E5); (10 mM Tris-HCl, pH 8,5)
Säulen zur schnellen Gelextraktion
Waschröhrchen
Rückgewinnungsröhrchen
Agarose-Gele, Gelproben
DNA
Weniger gefährliche, nachhaltige Verpackung
Ethidiumbromid, SYBR-sicher
Raumtemperatur
15 μg (Binding capacity)
Kieselgel-Zentrifugationssäule
50 μl
Sequenzierung der nächsten Generation, Klonen, Sequenzierung, Nukleinsäurebeschriftung, PCR, In-vitro-Transkription
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
50 Aufreinigungen
30 min
≤400 mg
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 0.12 LT PURELINK GEL EXTRACTION KIT
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Thiocyanic acid, compound with guanidine
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.