Learn More
Invitrogen™ PureLink™ PCR-Aufreinigungskit
Keine mühsame Gelaufreinigung erforderlich
Marke: Invitrogen™ K310001
178.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
The PureLink PCR Purification Kit provides a more convenient, rapid, and high-yielding purification process compared to other companies' kits. After PCR amplification, purification of the PCR amplicons is required for many common downstream applications, including enzyme digestion, ligation, sequencing, and labeling experiments, to prevent enzymes (polymerase, restriction enzyme) and reaction components (dNTPs, primers, buffers, salts) from carrying over, contaminating, and negatively influencing the downstream experiments.
- Bietet zwei Bindungspuffer-Optionen für Fragmente > 100 bp oder > 300 bp
- Kann in einer Einzelsäule oder im 96-Well-Plattenformat durchgeführt werden
- Dauert weniger als 10 Minuten.
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, PCR-Produktbereinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C. | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
PCR-Aufreinigungskit | |
10 min | |
DNA aus enzymatischen Reaktionen (z. B. PCR) | |
Kieselgel-Zentrifugationssäule |
Kit | |
PureLink™ | |
50 Aufreinigungen | |
Raumtemperatur | |
Next-Generation-Sequenzierung (NGS), Klonierung | |
PCR-Produkt |
Sicherheit und Handhabung
- PURELINK PCR PURIFICATION KIT
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P330-Mund ausspülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Guanidine hydrochloride