Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Pro 96 Viral RNA/DNA Purification Kit
Das einzige Silikaplattensystem mit 96 Wells, das sowohl virale RNA als auch DNA aus 200 μl zellfreien Flüssigkeiten extrahieren kann und einen anwenderfreundlichen niedrigen 96-Well-Zentrifugenbecher verwendet, und das alles ohne Einbußen bei der Sensitivität
Marke: Invitrogen™ 12280096A
2091.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: PureLink™ Pro 96 Viral-RNA/DNA-Platten, Aufnahmeplatten, Deep-Well-Blöcke, Folienband, Träger-RNA, Proteinase K, Viral-Lysis-Buffer, Waschpuffer und RNase-freies Wasser
Beschreibung
Das PureLink™ Pro 96 Viral-RNA/DNA-Aufreinigungskit basiert auf der konventionellen Extraktionschemie mit Silika-Platten. Zellfreie Proben werden in Guanidin-haltigen Puffern lysiert. Die Puffer wurden neu formuliert, um die Rückgewinnung und die Empfindlichkeit gereinigter Nukleinsäuren zu erhöhen. Zum Schutz von Proben vor RNase-Degradation wird Träger-RNA verwendet. Die Bindung von Lysaten an die Viralfilterplatte kann entweder mit einer Vakuumstation oder in einer Zentrifuge mit einem 96-Well-Rotor mit Bechern mit einer Tiefe von nur 5 cm durchgeführt werden. Nach mehreren Waschvorgängen mit Ethanolpuffern wird die Virus-RNA oder -DNA in 100 μl RNase-freiem Wasser eluiert. Die RNA bzw. DNA ist für ein- oder zweistufige RT-PCR und qRT-PCR, qPCR oder andere enzymatische Amplifikationsverfahren gebrauchsfertig.
- Vielseitigkeit – ein einziges Kit für alle Ihre Proben, das Protokoll ist sowohl für die Extraktion sowohl viraler RNA als auch viraler DNA optimiert
- Flexible Auswahl der Zentrifugen-Mindestdrehzahlen für die 96-Well-Verarbeitung von 2.250 x g und eine Rotorbechertiefe von 5 cm machen dieses Kit zu einem der am besten an bereits vorhandene Laborzentrifugen anpassbaren Systeme
- Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit, genauso wie eine Spin-Säulen-Bewegung für hohen Durchsatz, sind zuverlässig und einfach, ohne dass die Genauigkeit der Quantifizierung verloren geht
Das PureLink™ Pro 96 Aufreinigungskit für virale RNA/DNA zeigt eine hervorragende Konsistenz zwischen den Wells
Eine wichtige Anforderung an jedes 96-Well-Reinigungssystem ist die Konsistenz zwischen Wells. Bei der Verwendung eines Verfahrens, das so empfindlich ist wie qRT-PCR, für den Nachweis von viralen Nukleinsäuren, die als niedrige Viral-Titer aus Patientenproben vorliegen können, ist die Konsistenz zwischen den Proben noch wichtiger. Bei einer Analyse der Recovery-Konsistenz zwischen den Wellls anhand lentiviraler RNA mit dem PureLink™ Pro 96 Aufreinigungskit für virale RNA/DNA wurden in den qRT-PCR-Analysen konsistente Ct-Werte erhalten, während Plasmakontrollen auf derselben Platte negativ waren und keine Kreuzkontamination ergaben.
Erhalten Sie gleiche Ergebnisse mit einer 96-Platten-Extraktion wie mit einer Spin-Säule
Zum Nachweis der Konsistenz unserer neuartigen Aufreinigungschemie sowohl im Hochdurchsatz- als auch im Niedrigdurchsatzformat wurde Armored RNA™ HCV-Virus in humanem Plasma gespiket, und 200 μl wurden zur Reinigung der viralen Nukleinsäure entweder mit dem PureLink™ Mini-Kit für virale RNA/DNA (Spin-Säulen-Reinigung) oder mit dem PureLink™ Pro 96 Aufreinigungskit für virale RNA/DNA verwendet. Zum Vergleich des Leistungsverhaltens wurden die aufgereinigten Proben mittels qRT-PCR analysiert. Beide Aufreinigungsmethoden zeigten erfolgreich die virale Aufreinigung und Detektion, da beide Aufreinigungsprofile skalierbare qRT-PCR-Nachweisanalyseprofile zeigten. Das PureLink™ Pro 96 Aufreinigungskit für virale RNA/DNA liefert eine empfindliche, linear skalierbare Reinigung viraler RNA/DNA mit einer Empfindlichkeit und Effizienz, die dem Spin-Säulen-Aufreinigungsformat ebenbürtig ist.
Verbessertes Plattendesign
Das PureLink™ Pro Aufreinigungskit für virale RNA/DNA bietet optimierte Halbrand-96-Well-Platten für verbesserte Leistungsfähigkeit und Ergebnisse. Darüber hinaus verhindern die Plattendüsen mit Ringkragen Kreuzkontaminationen von Proben und verbessern die Trocknung der Silikamembran, um Äthanolverschleppung zu verhindern. Darüber hinaus kann die Probenverarbeitung manuell mithilfe einer kleinen Tischvakuumkammer, durch Zentrifugation (bei 2.250 x g) oder mithilfe einer automatisierten Liquid-Handling-Plattform durchgeführt werden. Die Ausführung der Platte mit Halbrand ist mit den meisten Vakuumkammern an Roboterarbeitsplätzen kompatibel.
Hochdurchsatzkompatibel
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spin-Säule | |
Kieselgelplatte | |
Zellen, Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit, Flüssige Proben (z. B. Serum), Serum | |
Virale DNA und RNA | |
Quantitative Echtzeit-PCR, Reverse Transkriptase PCR, Southern Blotting, Northern Blotting | |
4 Platten | |
30 min | |
200 μL |
Das PureLink™ Pro 96 Viral-RNA⁄Aufreinigungskit enthält PureLink™ Pro 96 Viral-RNA⁄DNA-Platten, Aufnahmeplatten, Deep-Well-Blöcke, Folienband, Träger-RNA, Proteinase K, Viral-Lysepuffer, Waschpuffer und RNase-freies Wasser. Das Kit wird bei Raumtemperatur geliefert und gelagert. Die gefriergetrocknete tRNA sollte nach Erhalt entfernt und bei -20 °C gelagert werden. | |
Mini | |
50 µl (Zentrifuge), 100 µl (Vakuum), 150 µl | |
Biomek™ FX, Robotic Liquid-Handling-Systeme, Vakuumkammer, Eppendorf epMotion, Zentrifuge, TECAN Freedom Evo, Tecan Genesis | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Raumtemperatur | |
>40 μg (Binding capacity) |