Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Genomic Plant DNA Purification Kit
Effiziente Isolierung der Gesamt-DNA in 40 Minuten
Marke:  Invitrogen™ K183001
318.01 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10684443
  • 477.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Das PureLink Aufreinigungskit für genomische Pflanzen-DNA ermöglicht die vollständige DNA-Reinigung aus einer Vielzahl von Pflanzenproben wie Spinat, Tomate, Soja, Weizen, Arabidopsis, Pilzen, Alfalfasprossen, Sonnenblumensprossen, Maisspelzen, Sojabohnen, Tomatenblättern, Weizengras und Blättern von Arabidopsis Thaliana in weniger als einer Stunde.
  • Effizient - Liefert hochwertige DNA mit minimaler RNA-Kontamination
  • Einfache DNA-Aufreinigung aus Pflanzenproben
  • PureLink Aufreinigungskit für genomische Pflanzen-DNA eignet sich für die Isolierung von DNA aus Chloroplasten und verschiedenen pflanzlichen Geweben
  • Das gesamte Protokoll basiert auf der Zentrifugation mit Spin-Säulen ohne organische Lösungsmittel
  • Das PureLink Aufreinigungskit für genomische Pflanzen-DNA ist für die Aufreinigung DNA aus bis zu 100 mg Pflanzengewebe konzipiert
Maximieren Sie die Erträge der Gesamt-DNA
  • Eine hohe DNA-Ausbeute und ein minimaler DNA-Abbau werden durch die Verwendung junger Pflanzenproben wie Blätter und durch das Einfrieren der Probe in flüssigem Stickstoff unmittelbar nach der Entnahme erreicht
  • Die Gesamt-DNA wird in zwei Aliquote von jeweils 100 μl eluiert, um eine höhere DNA-Ausbeute zu erzielen. Dabei erzeugt die erste Elution 65-80 % DNA-Rückgewinnung und die zweite Elution > 90 %
  • In der Regel gilt für DNA, die mit dem PureLink Aufreinigungskit für genomische Pflanzen-DNA isoliert wurde, ein A260/A280-Wert von > 1,80, wenn Proben in Tris-HCl verdünnt werden (pH 7,5). Die DNA ist damit ausreichend frei von Proteinen, die nachfolgende Anwendungen beeinflussen könnten.
Isolierte DNA kann in mehreren Folgeanwendungen eingesetzt werden:
  • Die Gesamt-DNA-Aufreinigung aus verschiedenen Pflanzengeweben mit dem PureLink Aufreinigungskit für Pflanzen-DNA eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich PCR, Restriktionsenzymverdau und Southern Blotting
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, Aufreinigung genomischer DNA, gDNA aus Pflanzen und Pilzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Spin-Säule
Kieselgel-Zentrifugationssäule
Pflanzen
gDNA
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Raumtemperatur
Up to 14.6 μg
Bei Raumtemperatur lagern.
Mini
100 to 200 μL
PCR, Southern Blotting, Sequenzierung, Klonierung
50 Aufreinigungen
40 min
100 mg
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ PureLink™ Genomic Plant DNA Purification Kit > 50 Aufreinigungen