Learn More
Invitrogen™ Invitrogen™ ProQuantum™ Human IL-6 Immunoassay-Kit
Messen Sie Zytokin-Proteine mit geringem Probenverbrauch und hoher Empfindlichkeit auf einem qPCR-Gerät
888.00 CHF - 3940.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse P05231 |
---|---|
Assay-Bereich | 0.064 – 10000 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | <0,05 pg/ml |
Konjugat | FAM™ |
Nachweisverfahren | Taqman™ Echtzeit-PCR |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15884442
![]() |
Invitrogen™
A35573 |
96 Tests |
888.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15926715
![]() |
Invitrogen™
A355735 |
5 x 96 Tests |
3940.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Hohe Empfindlichkeit – erkennt niedrige Proteinkonzentrationen mit größerer Empfindlichkeit als herkömmliche Methoden wie ELISA
- Verwendung bei geringem Probenverbrauch – 2-5 μl Probe (z. B. 2 μl vs 75 μl für Drillingswells mit anderen Methoden)
- Schneller, einfacher Arbeitsablauf – ohne Waschschritte, 2 Stunden von Probe zu Antwort
- Breiter dynamischer Bereich – 5 Protokolle minimieren die Verdünnungen, um sicherzustellen, dass sie in den Bereich fallen
- Kein Ankauf eines firmeneigenen Geräts – kann auf jedem Echtzeit-PCR-Gerät verwendet werden
- Schließt intuitive cloudbasierte Software ein – für die robuste Datenanalyse und einen statistischen gruppenweisen Vergleich
Spezifikation
Gehäuse P05231 | |
<0,05 pg/ml | |
Taqman™ Echtzeit-PCR | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Zytokin-Protein-Quantifizierung | |
3569 | |
Assay-Verdünnungspuffer<Br>Antikörper-Konjugat A<Br>Antikörper-Konjugat B<Br>Antikörperkonjugat-Verdünnungspuffer<Br>Standard<Br>Master Mix<Br>Ligase, Antibody-Conjugate A, Antibody-Conjugate B, Antibody-Conjugate Dilution Buffer, Standard, Master Mix, Ligase | |
RUO | |
-20 °C | |
30 min |
0.064 – 10000 pg/ml | |
FAM™ | |
ProQuantum | |
Human | |
qPCR-Instrumente | |
BSF-2; BSF2; CDF; HGF; HSF; IFN-beta-2; IFNB2; IL-6 | |
FAM™ | |
Serum, 2-5 μl; Überstand, 2-5 μl; Plasma, 2-5 μl | |
Human | |
2 h |