missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IFN-gamma humanes ProQuantum Immunassaykit
GREENER_CHOICE

Näherungs-basierter Immunoassay

818.00 CHF - 3640.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer Gehäuse P01579
Assay-Bereich 0,0128 bis 5000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: <0,01 pg/mL
Nachweisverfahren Taqman™ Echtzeit-PCR
Produkttyp ProQuantum
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15970463
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
A35576
96 Tests
818.00 CHF
96 Reaktionen
Verfügbar ab: 14-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
17143099
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
A355765
5 x 96 Tests
3640.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

IFN-gamma (Interferon-Gamma, Typ-II-Interferon) ist ein Makrophagen-Aktivierungsfaktor und ein immunes Interferon, das hauptsächlich von T-Lymphozyten und natürlichen Killerzellen als Reaktion auf Antigene, Mitogene, Staphylococcus Enterotoxin B, Phytohämaglutanin und andere Zytokine produziert wird. IFN-gamma ist ein dimerisches Protein, das aus zwei 146-Aminosäureuntereinheiten besteht. IFN-gamma ist ein Glykoprotein, das funktionell als Homodimer mit ca. 45 kDa existiert. Auf SDS-PAGE erscheint IFN-Gamma als Kombination von 25,20 und kleinen 15,5 kDa-Banden infolge der differenziellen Glykosylierung. Die biologische Aktivität des IFN-gamma-Homodimers ist hochgradig speziesspezifisch. Humanes IFN-gamma zeigt keine Kreuzreaktivität mit Maus. Die IFN-gamma-Funktion umfasst diese Funktionen: antivirale Aktivität, antiproliferative Aktivität des Tumors, Induktion von MHC der Klasse I und II, Makrophagen-Aktivierung und verbesserte Immunglobulin-Sekretion durch B-Lymphozyten IFN-gamma ist an der Zytokin-Regulierung beteiligt und wirkt auch synergistisch mit anderen Zytokinen. Der IFN-gamma-Wert wird durch Bindung des IFN-gamma-Rezeptors I und II sowie Aktivierung des JAK-STAT-Pfades aktiviert. IFN-gamma zeigt keine Homologie mit IFN-alpha oder IFN-beta, aber humanes IFN-gamma zeigt ungefähr 40 % Sequenzhomologie mit Maus IFN-gamma. IFN Gamma wird von IL2, FGF basic und EGF hochreguliert und durch Vitamin D3 oder DMN herunterreguliert. IFN-gamma-Genmutationen sind mit aplastischer Anämie assoziiert.
Spezifikation

Spezifikation

Gehäuse P01579
<0,01 pg/mL
ProQuantum
Human
qPCR-Instrumente
IFG; IFI
FAM™
Serum, 2-5 μl; Überstand, 2-5 μl; Plasma, 2-5 μl
Human
2 h
0,0128 bis 5000 pg/mL
Taqman™ Echtzeit-PCR
Plasma, Serum, Überstand
Zytokin-Protein-Quantifizierung
3458
Assay-Verdünnungspuffer<Br>Antikörper-Konjugat A<Br>Antikörper-Konjugat B<Br>Antikörperkonjugat-Verdünnungspuffer<Br>Standard<Br>Master Mix<Br>Ligase
RUO
-20 °C
30 min
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications