Learn More
Invitrogen™ IFN-gamma humanes ProQuantum Immunassaykit
GREENER_CHOICE
Näherungs-basierter Immunoassay
Marke:  Invitrogen™ A355765
3306.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21989" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17143099
  • 3640.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
IFN-gamma (Interferon-Gamma, Typ-II-Interferon) ist ein Makrophagen-Aktivierungsfaktor und ein immunes Interferon, das hauptsächlich von T-Lymphozyten und natürlichen Killerzellen als Reaktion auf Antigene, Mitogene, Staphylococcus Enterotoxin B, Phytohämaglutanin und andere Zytokine produziert wird. IFN-gamma ist ein dimerisches Protein, das aus zwei 146-Aminosäureuntereinheiten besteht. IFN-gamma ist ein Glykoprotein, das funktionell als Homodimer mit ca. 45 kDa existiert. Auf SDS-PAGE erscheint IFN-Gamma als Kombination von 25,20 und kleinen 15,5 kDa-Banden infolge der differenziellen Glykosylierung. Die biologische Aktivität des IFN-gamma-Homodimers ist hochgradig speziesspezifisch. Humanes IFN-gamma zeigt keine Kreuzreaktivität mit Maus. Die IFN-gamma-Funktion umfasst diese Funktionen: antivirale Aktivität, antiproliferative Aktivität des Tumors, Induktion von MHC der Klasse I und II, Makrophagen-Aktivierung und verbesserte Immunglobulin-Sekretion durch B-Lymphozyten IFN-gamma ist an der Zytokin-Regulierung beteiligt und wirkt auch synergistisch mit anderen Zytokinen. Der IFN-gamma-Wert wird durch Bindung des IFN-gamma-Rezeptors I und II sowie Aktivierung des JAK-STAT-Pfades aktiviert. IFN-gamma zeigt keine Homologie mit IFN-alpha oder IFN-beta, aber humanes IFN-gamma zeigt ungefähr 40 % Sequenzhomologie mit Maus IFN-gamma. IFN Gamma wird von IL2, FGF basic und EGF hochreguliert und durch Vitamin D3 oder DMN herunterreguliert. IFN-gamma-Genmutationen sind mit aplastischer Anämie assoziiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
P01579
<0,01 pg/ml
ProQuantum
Human
qPCR-Instrumente
IFG; IFI
FAM™
RUO
-20 °C
30 min
0,0128 bis 5000 pg/mL
Taqman™ Echtzeit-PCR
Plasma, Serum, Überstand
Zytokin-Protein-Quantifizierung
3458
Assay-Verdünnungspuffer
Antikörper-Konjugat A
Antikörper-Konjugat B
Antikörper-Konjugat Verdünnungspuffer
Standard
Mastermix
Ligase
5 x 96 Tests
Serum, 2-5 μl; Überstand, 2-5 μl; Plasma, 2-5 μl
Human
2 h