Learn More
Invitrogen™ PLUS™ Reagenz
Wird in Verbindung mit unterschiedlichen Transfektion-Reagenzien, wie Lipofectamine™, zur Verbesserung der Transfektionseffizienz in adhärenten Zelllinien verwendet
Marke:  Invitrogen™ 11514015
1052.48 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
1137.50 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10287052
  • 1250.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Enthält ein Fläschchen (0,85 ml) PLUS Reagenz.
Beschreibung
Beschreibung
  • Einige Kunden beobachten, dass bei Verwendung des PLUS Reagenz weniger Optimierung der DNA-Konzentration erforderlich ist, um hohe Transfektionsleistung zu erzielen.
  • Unter Zusatz von PLUS Reagenz können die benötigten Mengen an DNA und Lipid gegenüber ausschließlich Lipid ungefähr halbiert werden.
  • Das PLUS Reagenz wurde speziell zur Erweiterung des Angebots an transfizierbaren Zelltypen entwickelt.
  • Bei der Verwendung mit Lipofectamine Reagenz wurde gezeigt, dass das PLUS Reagenz die Transfektion von BHK-21, NIH 3T3 und andere Zelllinien verbessert.
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält ein Fläschchen (0,85 ml) PLUS™ Reagenz. Bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren.
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben
Lipid-basierte Transfektion
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Reagenz
Ja
Etablierte Zelllinien, Stammzellen, Primärzellen, schwer transfizierbare Zellen
Plasmid-DNA, RNAi-Plasmide (shRNA, miR)
Transfektion
PLUS™
0,85 mL
Nasseis
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3086273 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number11514015
Chargennummer3050078 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number11514015
Chargennummer2464812 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11514015
Chargennummer2729893 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11514015
Chargennummer2456998 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11514015
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ PLUS™ Reagenz > 0,85 ml