Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Taq DNA-Polymerase High Fidelity
Ideal für die Amplifikation von DNA-Fragmenten, wenn eine hohe Ausbeute und stabile Amplifikation gefragt sind
Marke:  Invitrogen™ 11304102
11932.50 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10675783
  • 15910.00 CHF / 5000 Reaktionen
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Platinum Taq DNA Polymerase High Fidelity (1.000 μl mit 5 E/μl) wird mit einer Flasche (50 ml) 10X High-Fidelity-Puffer (600 mM Tris-SO4 (pH 8,9), 180 mM (NH4)2SO4) und einer Flasche (25 ml) mit 50 mM MgSO4 geliefert.
Beschreibung
Beschreibung
Platinum Taq DNA Polymerase, High Fidelity, is ideal for amplification of DNA fragments when high yields and robust amplification are required. High fidelity is provided by a mixture of Platinum Taq DNA Polymerase and the proofreading enzyme. PCR specificity is improved with built-in Platinum hot-start technology.
Die hohe Genauigkeit wird erzielt durch eine Mischung aus Platinum Taq DNA-Polymerase und Proofreading-Enzym (3-5-Exonukleaseaktivität) der Pyrococcus-Spezies-GB-D-Polymerase. Die PCR-Spezifität wird durch Einbindung der automatischen Platinum “Heißstart”-Technologie deutlich verbessert.
  • Wiedergabetreue: mehr als sechs Mal genauer als Taq DNA-Polymerase
  • Amplikongröße: Amplifikation von Fragmenten bis zu 15 kb
  • Anwendungsfreundlichkeit: Reaktionen bei Raumtemperatur
  • Anwendungen: Amplifikation von DNA aus komplexen genomischen, viralen und Plasmid-Templates sowie RT-PCR
Einheitendefinition:
Eine Einheit Platinum Taq DNA-Polymerase High Fidelity ist die Enzymmenge, die zur Aufnahme von 10 nmol Desoxyribonukleotid in die DNA in 30 Minuten bei 74 °C benötigt wird.
High-Fidelity-PCR, Heißstart-PCR, Long-Fragment-PCR, PCR, PCR und Real-Time PCR, Sanger-Sequenzierung, Sanger-Sequenzierungstechnologie und -Zubehör, Sequenzierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 1x 1.000 µl Platinum Taq DNA-Polymerase High Fidelity (5 E/µl)
• 1x 50 ml 10X High Fidelity Puffer [600 mM Tris-SO4 (pH 8,9), 180 mM (NH4) 2SO4]
• 1x 25 ml 50 mM MgSO4
Lagerung bei -10 °C bis -30 °C.
Niedrig
Platinum Taq DNA-Polymerase High Fidelity
DNA-Polymerase
Trockeneis
6X
5000 Reaktionen
Separate Komponenten
Primer-Sonde
1-Schritt-RT-qPCR
Standard
5,000 reactions
Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue
Integrierter Heißstart
Gemischt, 3'-A
20 kb oder weniger
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2968631 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number11304102
Chargennummer2467731 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11304102
Chargennummer2500115 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11304102
Chargennummer2474273 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11304102
Chargennummer2515666 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11304102
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Platinum™ Taq DNA-Polymerase High Fidelity > 5.000 Reaktionen