Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Taq DNA-Polymerase High Fidelity
Ideal für die Amplifikation von DNA-Fragmenten, wenn eine hohe Ausbeute und stabile Amplifikation gefragt sind
Marke: Invitrogen™ 11304029
2107.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Platinum™ Taq DNA Polymerase High Fidelity (20 μl, bei 5 U/μl) wird mit einem Fläschchen von 10x High Fidelity Buffer [600 mM Tris-SO4 (pH 8.9), 180 mM (NH4)2SO4] (1.25 ml) und einem Fläschchen von 50 mM MgSO4 (1 ml) geliefert.
Beschreibung
Platinum Taq DNA Polymerase, High Fidelity, is ideal for amplification of DNA fragments when high yields and robust amplification are required. High fidelity is provided by a mixture of Platinum Taq DNA Polymerase and the proofreading enzyme. PCR specificity is improved with built-in Platinum hot-start technology.
Die hohe Genauigkeit wird erzielt durch eine Mischung aus Platinum Taq DNA-Polymerase und Proofreading-Enzym (3´→5´-Exonukleaseaktivität) der Pyrococcus-Spezies-GB-D-Polymerase. Die PCR-Spezifität wird durch Einbindung der automatischen Platinum “Heißstart”-Technologie deutlich verbessert.
- Wiedergabetreue: mehr als sechs Mal genauer als Taq DNA-Polymerase
- Amplikongröße: Amplifikation von Fragmenten bis zu 15 kb
- Anwendungsfreundlichkeit: Reaktionen bei Raumtemperatur
- Anwendungen: Amplifikation von DNA aus komplexen genomischen, viralen und Plasmid-Templates sowie RT-PCR
- Eine Einheit Platinum™ Taq-DNA-Polymerase, hohe Wiedergabetreue, ist die Enzymmenge, die benötigt wird, um in 30 Minuten bei 74 °C 10 nmol Desoxyribonukleotid in die DNA zu integrieren
Amplifikation von bisulfitbehandelter DNA, Chromatin-Biologie, Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), High Fidelity PCR, Hot-Start PCR, Long Fragment PCR, Methylierungsanalyse, PCR, PCR und Real-Time PCR, RNAi, Epigenetik zbd Forschung an nichtcodierender RNA, Sanger-Sequenzierung, Sequenzierungstechnologie und Zubehör, Sequenzierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
• 1 x 100 µl Platinum Taq DNA-Polymerase High Fidelity (5 E/µl) • 1 x 2,25 ml 10X High Fidelity Puffer [600 mM Tris-SO4 (pH 8,9), 180 mM (NH4) 2SO4] • 1 x 1 ml 50 mM MgSO4 Bei -10 bis -30 °C lagern. |
|
Niedrig | |
Standard | |
500 Reaktionen | |
Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue | |
Integrierter Heißstart | |
Gemischt | |
20 kb oder weniger |
Primer-Sonde | |
Platinum Taq DNA-Polymerase High Fidelity | |
DNA-Polymerase High Fidelity | |
Trockeneis | |
6X | |
500 Reaktionen | |
Separate Komponenten |