Learn More
Phasemaker™ Phasemaker™ Tubes
Phasemaker™ Röhrchen stellen unter der wässrigen Phase eine feste Abdichtung her, wodurch TRIzol™ Reagenz einfacher zu verwenden ist und die Ausbeute um bis zu 30 % erhöht wird. Ideal für neue Anwender.
Marke: Phasemaker™ A33248
84.00 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: Ein Beutel mit 100 Phasemaker Röhrchen
Beschreibung
Phasemaker™ Röhrchen enthalten ein Polymer, das die obere wässrige Phase des TRIzol™ Mixes deutlich von der darunter liegenden organischen Phase trennt. Dadurch wird das Abpipettieren der oberen Phase mit der RNA wesentlich erleichtert. Das Polymer funktioniert mit einem Dichtegradienten, da es schwerer als die wässrige und leichter als die organische Phase ist. Nach der Zentrifugation setzt es sich zwischen diesen beiden Schichten ab. Es erzeugt eine dichte Versiegelung zwischen den beiden Phasen und erleichtert so das Abpipettieren der wässrigen Phase, ohne dass das Risiko der Übertragung von Kontaminanten aus der organischen Schicht besteht. Auf diese Weise ermöglichen Phasemaker Röhrchen die Rückgewinnung der gesamten wässrigen Phase, wodurch die Ausbeute um bis zu 30 % erhöht wird. Inertes Polymer, das nachgeschaltete Experimente wie die PCR nicht beeinträchtigt. Sie sind ausschließlich für die RNA-Extraktion mit TRIzol™, TRIzol™ LS und TRIzol™ Plus bestimmt. Sie sollten nicht mit anderen organischen Reagenzien verwendet werden, da diese eine andere Dichte aufweisen können. Funktioniert mit frischen oder gefrorenen Proben (Gewebe oder Blut). Sie können auch für zuvor mit RNAlater behandelte Gewebeproben verwendet werden. Invitrogen Phasemaker Röhrchen werden vordispensiert geliefert. Die Röhrchengröße beträgt 2 ml.- Vorbehandelt in 2 ml-Röhrchen
- Erzeugt eine dichte Abgrenzung zwischen der wässrigen und der organischen Phase
- Einfacheres Abpipettieren der gesamten wässrigen Phase
- Erhöht die Ausbeute auf bis zu 30 %
- Die RNA-Integrität wird nicht beeinträchtigt
- Die Versiegelung bleibt über längere Zeit erhalten, sodass Sie mehr Proben pro Charge verarbeiten können.
- Inert, keine Beeinträchtigung nachgeschalteter Experimente
Serviceleistungen
Ein Jahr nach Erhalt
Spezifikation
100 Phasemaker Tubes; room temperature |
|
Gesamt-RNA | |
100 Röhrchen | |
Cells: ≤107 Tissue: ≤100 mg |
Cells, Tissue | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Raumtemperatur |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-20
Neues Angebot Jetzt sparen