Learn More
Invitrogen™ PCRX Enhancer System
Optimiertes Puffer- und Ko-Lösungsmittel-System zur Vereinfachung der PCR-Amplifikation
Marke: Invitrogen™ 11495017
133.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: PCRx Enhancer-Lösung besteht aus 10X PCRx-Amplifikationspuffer, 10X PCRx Enhancer-Lösung und 50 mM Magnesiumsulfat.
Beschreibung
PCRX Enhancer System is an optimized buffer and cosolvent system designed for use in conjunction with DNA polymerases to optimize PCR of problematic and/or GC-rich templates. 10X PCRX Enhancer Solution with 10X PCRX Amplification Buffer offers higher primer specificity, broader magnesium concentration, broader annealing temperature, and improved thermostability of DNA polymerases such as Taq DNA polymerase and Platinum Taq DNA Polymerase.
PCRx Enhancer-System wird in Verbindung mit DNA-Polymerasen zur Optimierung der PCR problematischer und/oder GC-reicher Templates verwendet. 10X PCRx Enhancer-Lösung mit 10X PCRx Amplifikationspuffer bietet eine höhere Primer-Spezifität, eine breitere Magnesiumkonzentration, eine breitere Hybridisierungstemperatur und eine verbesserte Thermostabilität von DNA-Polymerasen wie Taq DNA-Polymerase und Platinum Pfx DNA-Polymerase.
- 250 Reaktionen
GC-reiche PCR, PCR, PCR und Real-Time PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
• 2 x 1 ml 10X PCRx Enhancer-Lösung • 1 x 1 ml 50 mM MgSO4 • 2 x 1 ml 10X PCRx Amplifikationspuffer Bei -20 °C lagern. |
|
250 rxns | |
Standard-PCR, Heißstart-PCR | |
Separate Komponenten |
Platinum Taq DNA-Polymerase, Platinum Taq DNA-Polymerase High Fidelity, Taq DNA-Polymerase | |
Trockeneis | |
250 Reaktionen | |
DNA |
Sicherheit und Handhabung
- PCRX Enhancer System
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 4-methylmorpholine-4-oxide
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%