Learn More
Invitrogen™ pCEP4 Mammalian Expression Vector
Entwickelt für hochwertige, konstitutive Expression von CMV- oder RSV-Promotoren
Marke: Invitrogen™ V04450
1100.05 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: 20 μg jedes Vektors werden superhelikal und gefriergetrocknet geliefert.
Beschreibung
- Enthält das EBNA-1- Gen für episomale Expression in Primaten- und Hunde-Zelllinien
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, konstitutive Expression, episomale Expression, Säugetierexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, stabile Zelllinien-Entwicklung
Spezifikation
Konstitutiv | |
CMV | |
Hygromycin | |
Nicht markiert | |
20 μg | |
Entwicklung stabiler Zelllinien, episomale Expression |
Transfektion | |
Säugetier-Expressionsvektor | |
20 µg pCEP4-Vektor im Tris-EDTA-Puffer bei -20 °C lagern Bei ordnungsgemäßer Lagerung bleiben Vektoren garantiert 6 Monate lang haltbar. |
|
Restriktionsenzym/MCS | |
pCEP4 |