Learn More
Invitrogen™ One Shot™ BL21(DE3)pLysS chemisch kompetente E. coli
Ideal geeignet für die Verwendung mit T7-Promoter-Expressionssystemen (z. B. pRSET, pCR™T7 und pET)
Marke: Invitrogen™ C606003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
BL21(DE3)pLysS-Zellen tragen sowohl das DE3-Lysogen als auch das Plasmid pLysS. pLysS exprimiert konstitutiv niedrige T7-Lysozym-Konzentrationen, wodurch die basale Expression rekombinanter Gene durch Hemmung der Basalkonzentrationen der T7-RNA-Polymerase reduziert wird.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Bakterienexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Kompetente Zelle | |
Nein | |
Mittlere Effizienz (10^8–10^9 cfu⁄µg) | |
Yes (Chloramphenicol) | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Nein | |
Nein | |
T7. | |
One Shot™ | |
No | |
Yes (lon, ompT) |
F'-Episom fehlt | |
Nein | |
• Chemically Competent cells (21 x 50 μL); store at –80°C • pUC19 Control DNA (1 x 50 μL); store at –80°C • S.O.C. Medium (6 mL); store at 4°C or room temperature |
|
Nein | |
Yes (dcm) | |
Trockeneis | |
E. coli | |
Rörchen | |
20 x 50 μl | |
Yes (pLysS) |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.