Learn More
Invitrogen™ Oligofectamine™ Transfektionsreagenz
Firmeneigene Formulierung für die Transfektion von Oligonukleotiden und short interfering RNA (siRNA) in eukaryotische Zellen
Marke:  Invitrogen™ 12252011
1016.05 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10023392
  • 1524.00 CHF / 1 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: Enthält ein Fläschchen (1 ml) des Transfektionsreagenz Oligofectamine.
Beschreibung
Beschreibung
Oligofectamin Transfektionsreagenz bildet stabile Komplexe mit Oligos, was die effiziente Transfektion in eukaryotischen Zellen auf äußerst spezifische, aber ungiftige Weise ermöglicht. Das Reagenz Oligofectamine ist für nukleare und zytoplasmatische Ziele geeignet und transfiziert eine Vielzahl von Zelllinien, einschließlich CHO, HEK-293, NIH 3T3 und HeLa.
Verwendung von Oligofectamin Transfektionsreagenz
  • Oligofectamin Reagenz ist aufgrund des simplen und schnellen Protokolls problemlos anzuwenden
  • Verdünnen Sie Oligofectamin Reagenz einfach, indem Sie es mit Oligonukleotid mischen, und fügen Sie es Ihren Zellen hinzu
  • Oligofectamin Reagenz erfordert nanomolare Mengen an Antisense-Oligonukleotiden, was zu einer bis zu 1.000-fachen Verringerung der benötigten Menge an wertvollen Oligonukleotiden führt
  • Ideal für Anwendungen mit hohem Durchsatz
  • Funktioniert erwiesenermaßen für siRNA Transfektionen und wird empfohlen, wenn RNAi Knockdown Experimente in HeLa Zellen durchgeführt werden
Reinigung & Analyse von DNA & RNA, RNA-Extraktion, RNAi, Epigenetik & Erforschung nicht-kodierender RNA, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen & Geweben, Gesamt-RNA aus Bakterienproben, Gesamt-RNA aus Pflanzenzellen, Gesamt-RNA aus Hefe, Analyse von miRNA & nicht-kodierender RNA, miRNA-Isolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält ein Fläschchen (1 ml) des Reagenz Oligofectamine™. Bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren.
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben
Lipid-basierte Transfektion
Geeignet für hohe Durchsätze
Transfektionsreagenz
Nein
Etablierte Zelllinien, Primärzellen, schwer transfizierbare Zellen
Synthetische siRNA
Transfektion
Oligofectamine™
1 ml
Nasseis
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3056370 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number12252011
Chargennummer2462041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12252011
Chargennummer2498106 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12252011
ChargennummerCN2548383 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12252011
Chargennummer2546435 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12252011
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Oligofectamine™ Transfektionsreagenz > 1 ml