Learn More
Invitrogen™ NTP Mix (10 mM)
Gebrauchsfertige Lösung
Marke:  Invitrogen™ 18109017
Artikelnummer. 10505393
  • 604.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
ATP, CTP, GTP, UTP (Nukleosid-5'-Triphosphat) und 10 mm NTPmix eignen sich für In-vitro-Transkriptionsreaktionen mit SP6-, T3- und T7-RNA-Polymerasen für die Produktion von RNA-Proben oder RNA-Transkripten zur Umwandlung in In-vitro-Translationssextrakte. Lieferung in einer Konzentration von 10 mm in 1 mm Tris-HCl (pH 7,5).
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, In-vitro-Transkription, PCR und Echtzeit-PCR
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
10 mmol
500 μl
Flüssig
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Unmarkiert
in vitro Transcription
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2501267 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18109017
Chargennummer2528931 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18109017
Chargennummer2563901 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18109017
Chargennummer2632082 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18109017
Chargennummer2755280 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18109017
Name des Produkts
Invitrogen™ NTP Mix (10 mM) > 20 μmol