Learn More
Invitrogen™ Mouse Cot-1 DNA
Maus-DNA, überwiegend mit einer Größe von 50 bis 300 bp und angereichert für repetitive DNA-Sequenzen wie Mitglieder der B1-, B2- und L1-Familie
Marke:  Invitrogen™ 18440016
Artikelnummer. 11578906
  • 650.00 CHF / 500 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Maus-Cot-1 DNA™ wird mit 1 mg/ml in 10 mM Tris-HCl (pH 7,4), 1 mM EDTA geliefert.
Beschreibung
Beschreibung
Maus-Cot-1 DNA™ wird im Allgemeinen verwendet, um die nichtspezifische Hybridisierung beim Mikroarray-Screening zu blockieren. Verwendung auch zur Unterdrückung der Hybridisierung repetitiver Nagetier-DNA-Sequenzen bei der Kartierung von Nagetierklonen durch In-situ-Hybridisierung oder Southern Blotting sowie zur Identifizierung von Mausklonen in Screenings somatisch-zelliger Hybridbibliotheken, die aus Maus-Hamster-hybriden Zellen abgeleitet sind (1 – 3). Die gelieferte Menge ist ausreichend für 5 bis 10 Southern- oder 500 In-situ-Hybridisierungen.
Leistungs- und Qualitätskontrolle:
Reinheit und DNA-Größe werden durch Agarosegel-Elektrophorese verifiziert. Die Konzentration wird spektralphotometrisch durch Verdünnung von Maus-Cot-1 DNA™ im Verhältnis 1:100 in 50 mM NaOH sowie mit dem Umrechnungsfaktor 0,033 μg/μl/A260 überprüft. Andere Methoden zur Ermittlung der Konzentration liefern möglicherweise unterschiedliche Ergebnisse.
Array CGH, Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, Fluoreszenz-In-Situ-Hybridisierung, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Genotypisierung und Genomprofilierung, In Situ Hybridisierung (ISH), Microarray-Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Maus-DNA
Cot-1-DNA
Maus
Blockiert unspezifische Hybridisierungen
Flüssig
Maus-Cot-1 DNA™ wird mit 1 mg/ml in 10 mM Tris-HCl (pH 7,4), 1 mM EDTA geliefert. Bei -20°C lagern.
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Cot-1 DNA™
500μ g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2978805 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number18440016
Chargennummer2568197 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18440016
Chargennummer2692950 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18440016
Chargennummer2728676 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number18440016
Chargennummer2935300 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number18440016
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Mouse Cot-1 DNA > 500 μg