Learn More
Invitrogen™ M13 Reverse Primer
Oligonukleotide als Ergänzung eines DNA-Templates sind in das Priming der DNA-Synthese für Sequenzierungsreaktionen erforderlich
Marke: Invitrogen™ N53002
391.50 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Alle Sequenzierungs-Primer sind nicht-phosphoryliert und werden lyophilisiert geliefert.
- Entsalzt und gereinigt durch Gelfiltration
- Getestet auf die Funktion in automatisierten Sequenzierungsreaktionen
- Wird in Mengen von 2 μg geliefert
Sanger-Sequenzierung, Sanger-Sequenzierungstechnologie und -zubehör, Sequenzierung
Bestellinformation
Versandbedingungen: Raumtemperatur
Spezifikation
Primer | |
17-mer | |
Entsalzt, gelfiltrationsgereinigt | |
M13. | |
Sequenzierungsreaktionen |
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 °C bis -30 °C). | |
5´d[CAGGAAACAGCTATGAC]3´ | |
Raumtemperatur | |
2μ g | |
Lyophilisiert |