Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ RNAiMAX Transfektionsreagenz
GREENER_CHOICE
Bietet die derzeit höchste Transfektionseffizienz bei einer Vielzahl von Zelltypen für siRNA-vermittelte Gen-Knockdown-Experimente
186.00 CHF - 17150.00 CHF
Spezifikation
Zelltyp Etablierte Zelllinien, Stammzellen, Primärzellen, schwer transfizierbare Zellen
Format 6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben
Transfection Technique Lipid-basierte Transfektion
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfektion
Umweltfreundliche Eigenschaften Nachhaltige Verpackung
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Enthält ein Fläschchen (0.75 ml) Lipofectamine RNAiMAX Transfektionsreagenz.
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10514953
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
13778075
0,75 ml
1304.00 CHF
750 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10601435
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
13778150
1,5 ml
2140.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12333563
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
13778100
0,1 mL
186.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12323563
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
13778030
0,3 ml
610.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12343563
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
13778500
15 ml
17150.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lipofectamine™ RNAiMAX Transfektionsreagenz bietet die höchste Transfektionseffizienz bei einer Vielzahl von Zelltypen für siRNA-vermittelte Gen-Knockdown-Experimente. Lipofectamine™ RNAiMAX ist eine proprietäre, RNAi-spezifische kationische Lipid-Formulierung, die speziell für die Einführung von siRNA und miRNA in alle Zelltypen konzipiert wurde.
Das Lipofectamine™ RNAiMAX Transfektionsreagenz zeichnet sich durch Folgendes aus:
  • Höchste Transfektionseffizienz mit geringeren RNAi-Konzentrationen für effizientere Gen-Knockdowns minimaler nicht spezifischer Auswirkungen
  • Einfache Optimierung dank minimaler Zytotoxizität über einen 10-fachen Konzentrationsbereich des Transfektionsreagenz.
  • Hervorragende Transfektionseffizienz bei miRNA-Antagonisten und Imitatoren
  • Kompatibilität mit einer Vielzahl von Zelltypen für vielseitigste Ansatzmöglichkeiten bei allen Gen-Silencing-Experimenten
  • Ein einfaches und schnelles Protokoll für konsistente und reproduzierbare Ergebnisse
    Herausragende Knockdown-Ergebnisse bei einer Vielzahl von Zellen
    Lipofectamine™ RNAiMAX Transfektionsreagenz transfiziert eine Vielzahl von Zelltypen (siehe Abbildung). Beim Gen-Silencing führen die hocheffizienten Transfektionen mit dem Lipofectamine™ RNAiMAX Transfektionsreagenz zu mehr Gen-Knockdowns, die für überzeugende Ergebnisse erforderlich sind.
    Einfache Transfektionen mit hohem Durchsatz
    Einfach Lipofectamine™ RNAiMAX Transfektionsreagenz mit siRNA mischen, zu Ihren Zellen hinzufügen, inkubieren und Gen-Knockdown messen. Lipofectamine™ RNAiMAX-Transfektionsreagenz ist durch seine Einfachheit und Schnelligkeit, in Kombination mit seiner hohen Transfektionseffizienz, für siRNA-Transfektionen mit hohem Durchsatz die beste Lösung. Die Transfektionsbedingungen für automatisierte oder robotergesteuerte Systeme, die für solche Anwendungen eingesetzt werden, können leicht festgelegt werden.
    Finden Sie ein optimiertes Lipofectamine™ RNAiMAX Transfektionsprotokoll für Ihre Zelllinie.
    Bestellinformation
    Versandbedingung:Geeignet für Raumtemperatur oder Nasseis
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Etablierte Zelllinien, Stammzellen, Primärzellen, schwer transfizierbare Zellen
    Lipid-basierte Transfektion
    Nachhaltige Verpackung
    Lipofectamine™
    Ja
    6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben
    Transfektion
    Geeignet für hohe Durchsätze
    Transfektionsreagenz
    Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
    Dokumentation
    Product Certifications
    Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Invitrogen™ Lipofectamine™ RNAiMAX Transfektionsreagenz