Learn More
Invitrogen™ GTP
Gebrauchsfertige Lösung
Marke:  Invitrogen™ 18332015
124.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10654053
  • 213.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
ATP, CTP, GTP, UTP (Nukleosid-5'-Triphosphat) und 10 mm NTPmix eignen sich für In-vitro-Transkriptionsreaktionen mit SP6-, T3- und T7-RNA-Polymerasen für die Produktion von RNA-Proben oder RNA-Transkripten zur Umwandlung in In-vitro-Translationssextrakte. Lieferung in einer Konzentration von 10 mm in 1 mm Tris-HCl (pH 7,5).
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, In-vitro-Transkription, PCR und Echtzeit-PCR
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
10 mmol
500 μl
Flüssig
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Unmarkiert
in vitro Transcription
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2471414 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18332015
Chargennummer2508643 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18332015
Chargennummer2596686 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18332015
Chargennummer2755281 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number18332015
Chargennummer2840461 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number18332015
Name des Produkts
Invitrogen™ GTP > 5 μmol