Learn More
Invitrogen™ Gateway™ pDONR™221 Vektor
Ermöglicht die schnelle Klonierung eines oder mehrerer Gene in nahezu allen Systemen für die Proteinexpression
Marke: Invitrogen™ 12536017
Includes: 6 μg pDONR221-Vektor, gefriergetrocknet in TE-Puffer, pH 8,0.
Beschreibung
- Entwickelt für die Erstellung eines Entry-Klons nach PCR mit attB-modifizierten anwenderdefinierten Primern
- Mit dem Eintragsklon können Sie Gene von Interesse in eine Vielzahl von Expressionsvektoren umkombinieren, die für die Verwendung in der Gateway-Technologie angepasst sind
- Das PCR-Produkt wird in der Regel mit einer Effizienz im Bereich von >99 % gerichtet kloniert.
- Schnelle, effiziente und direktionale Klonierung von PCR-Produkten
- Vielseitigkeit für die Verwendung jedes Amplifikationsenzyms
- Klonierung ohne Restriktionsendonukleasen oder Ligase
- Auswahl von Eintragsklonen mit Kanamycin oder Zeocin™
- Außerdem besitzen die pDONR221 und pDONR™/Zeo-Vektoren zum Erzielen hoher Plasmidenausbeuten einen pUC-Ursprung und zum Gewährleisten einer besseren Anwenderfreundlichkeit universelle M13-Sequenzierungsstellen.
Klonierung, Gateway-Klonierung
Spezifikation
Gateway System Destinationsexpressionsvektor | |
Gateway™ | |
pDONR |
6 µg pDONR221™ Vektor, gefriergetrocknet in TE-Puffer, pH 8,0. Nach Erhalt bei -20 °C lagern. | |
6μ g | |
Gateway™, pDONR™ |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Gateway™ pDONR™221 Vektor > 6 μg