Learn More
Invitrogen™ Electroporation Cuvettes, 0.4 cm
Durch Elektroporation kann DNA in Bakterien-, Hefe- und Säugetierzellen eingebracht werden
Marke: Invitrogen™ P46050
216.01 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Diese Küvetten sind für die Einbringung von DNA in Bakterien-, Hefe- und Säugetierzellen durch Elektroporation vorgesehen. Merkmale:
- Kompatibel mit praktisch allen gängigen Elektroporationsgeräten
- Gammabestrahlt und einzeln verpackt, um Sterilität zu gewährleisten
- Farbcodierter Schnappverschluss zur einfachen Identifizierung der Spaltgröße
Diese Küvette wird für die Verwendung mit allen unseren elektroporationsfähigen Zellen empfohlen.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Elektroporationsgerät | |
0,4 cm | |
Jeder Beutel enthält 50 einzeln verpackte, sterile Küvetten. |
Elektroporationsküvette | |
50 Cuvettes/Bag | |
Raumtemperatur |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2553961 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | P46050 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-20
Tage
5Stunden
9Minuten
16Sekunden
13Neues Angebot Jetzt sparen