Learn More
Invitrogen™ Elektroporationsküvetten, 0,2 cm
Durch Elektroporation kann DNA in Bakterien-, Hefe- und Säugetierzellen eingebracht werden
Marke: Invitrogen™ P45050
216.01 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Diese Küvetten sind für die Einbringung von DNA in Bakterien-, Hefe- und Säugetierzellen durch Elektroporation vorgesehen. Merkmale:- Kompatibel mit praktisch allen gängigen Elektroporationsgeräten
- Gammabestrahlt und einzeln verpackt, um Sterilität zu gewährleisten
- Farbcodierter Schnappverschluss zur einfachen Identifizierung der Spaltgröße
Diese Küvette wird für die Verwendung mit allen unseren elektroporationsfähigen Zellen empfohlen.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Elektroporationsgerät | |
0,2 cm | |
Jeder Beutel enthält 50 einzeln verpackte, sterile Küvetten. Lagerung bei RT. |
Elektroporationsküvette | |
50 each | |
Raumtemperatur |