Learn More
Invitrogen™ ElectroMAX™ Stbl4™ kompetente Zellen
Ideal zur Erzeugung von cDNA- und genomischen Bibliotheken und zum Klonieren instabiler Inserts
Marke: Invitrogen™ 11635018
403.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Includes: ElectroMAX Stbl4 kompetente Zellen: 5 Fläschchen, je 100 μl, pUC19 DNA (10 pg/μl): 1 Fläschchen, 50 μl, S.O.C. Medium: 2 Flaschen mit jeweils 6 ml
Beschreibung
ElectroMAX Stbl4 kompetente Zellen wurden speziell für die Klonierung instabiler Inserts entwickelt. Als elektrokompetente Zellen verfügen sie über eine der höchsten verfügbaren Transformationseffizienzen (>5 x 109 KbE/μg).
- Ideal zur Klonierung instabiler DNA – stabilisiert direkte Wiederholungen und retrovirale Sequenzen
- Ermöglichen effiziente Klonierung von methylierter genomischer DNA
- Unterstützen Blau-Weiß-Screening
- Ergeben Plasmidpräparationen hoher Ausbeute für Downstream-Prozesse
- Bietet Transformationseffizienzen von >5 x 109 KbE/μg.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
HEK 293-Zelle | |
Ja | |
Hoher Wirkungsgrad (> 10^9 cfu⁄µg) | |
Yes (Tetracycline) | |
Ja | |
Kann für Plasmide >100 kb verwendet werden | |
Ja | |
Nein | |
Rörchen | |
5 x 100 μl |
Enthält F'-Episom | |
Ja | |
Enthält: • ElectroMAX™ Stbl4™ kompetente Zellen: 5 Fläschchen, je 100 µl • pUC19 DNA (10 pg/µl): 1 Fläschchen, 50 µl • S.O.C.-Medium: 2 Flaschen, je 6 ml Kompetente Zellen bei -80 °C lagern. pUC19-DNA bei -20 °C lagern. S.O.C.-Medium bei 4 °C oder Raumtemperatur lagern. |
|
Geeignet zum Klonen instabiler DNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Nicht geeignet für die Vorbereitung von nicht methylierter DNA | |
Trockeneis | |
E. coli | |
ElectroMAX™, Stbl4™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.