Learn More
Invitrogen™ ElectroMAX™ A. tumefaciens LBA4404 Cells
Agrobacterium-Zellen, die speziell für die Transformation durch Elektroporation vorbereitet wurden
Marke:  Invitrogen™ 18313015
1079.50 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10443022
  • 1270.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Beschreibung
  • Enthält entschärfte Ti-Plasmid-PAL 4404, das nur den vir- und den ori-Bereich von Ti-Plasmid enthält
  • Dient zum hochgradig effizienten Transformieren einer Vielfalt an Pflanzenarten einschließlich Tabak und Arabidopsis
  • Transformationseffizienz: > 5 x 106
  • Elektrokompetent
Nicht für Anwendungen mit hohem Durchsatz (manuell)
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchen
Lagerung im Ultra-Tiefkühlgerät (-68 bis -85 °C).
Nein
A. tumefaciens
5 x 40 μl
Tumefaciens-Zelle
A. tumefaciens LBA4404
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Trockeneis
ElectroMAX™
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2528757 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18313015
Chargennummer2798413 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number18313015
Chargennummer2903543 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number18313015
Chargennummer3063107 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number18313015
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ ElectroMAX™ A. tumefaciens LBA4404 Cells > 5 x 40 μl; Röhrchen