Learn More
Invitrogen™ ElectroMAX™ DH5α-E kompetente Zellen:
Geeignet für die Transformation durch Elektroporation oder bei Verfahren, die eine hohe Transformationseffizienz erfordern
Marke:  Invitrogen™ 11319019
273.60 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11578646
  • 360.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: ElectroMAX DH5α-E-kompetente Zellen: 5 Fläschchen, je 100 μl, pUC19 DNA (10 pg/μl): 1 Fläschchen, 50 μl, S.O.C. Medium: 2 Flaschen mit jeweils 6 ml
Beschreibung
Beschreibung
ElectroMAX DH5α-E™ kompetente Zellen werden aus dem DH5α-Stamm abgeleitet. Sie können in Verfahren verwendet werden, wie z. B. die Erstellung von cDNA-Bibliotheken oder Transformationen mit begrenzter Ausgangs-DNA.
  • > 1 x 1010 Transformanten/μg Effizienz mit Elektroporation
  • Stark gesteigerte Plasmidausbeute und hohe Qualität dank endA1-Mutation
  • Hocheffiziente Transformation mit 30 kb großen Plasmiden
  • Blau-Weiß-Screening rekombinanter Klone dank lacZΔM15
  • Gesicherte Insert-Stabilität durch recA1-Mutation
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kompetente Zelle
Ja
Hoher Wirkungsgrad (> 10^9 cfu⁄µg)
No
Ja
Kann für Plasmide >20 kb verwendet werden
Ja
Nein
Rörchen
5 x 100 μl
F'-Episom fehlt
Nein
Enthält:
• ElectroMAX DH5α-E kompetente Zellen: 5 Fläschchen, je 100 µl
• pUC19 DNA (10 pg/µl): 1 Fläschchen, 50 µl
• S.O.C.-Medium: 2 Flaschen, je 6 ml
Kompetente Zellen bei -80 °C lagern. pUC19-DNA bei -20 °C lagern. S.O.C.-Medium bei 4 °C oder Raumtemperatur lagern.
Nicht geeignet zum Klonen instabiler DNA
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Nicht geeignet für die Vorbereitung von nicht methylierter DNA
Trockeneis
E. coli
DH5a, ElectroMAX™