Learn More
Invitrogen™ ElectroMAX™ DH12S Cells
Hilfreich für die Herstellung von einzelsträngiger DNA
Marke: Invitrogen™ 18312017
327.56 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
ElectroMAX DH12S-Zellen, ein Derivat von DH10B, eignen sich für die Transformation durch Elektroporation. Sie können in Verfahren verwendet werden, die eine hohe Effizienz der Transformation erfordern, z. B. die Erstellung von cDNA-, genomischen und subtraktiven cDNA-Bibliotheken. Der DH12S-Stamm ist endA+, was die Herstellung von ssDNA mit weniger kontaminierender doppelsträngiger DNA ermöglicht. Der lacIq auf dem F'-Marker ermöglicht eine regulierbare Expression vom lac-Promotor. Im Gegensatz zu den meisten E. coli-Wirten, die beim Klonen genomischer DNA verwendet werden, wurden die Systeme, die DNA mit methylierten Cytosin- und Adeninrückständen beschränken (mcrA, mcrB, mcrC und mrr) im
DH12S-Stamm eliminiert, was den Aufbau repräsentativerer genomischer Bibliotheken und effizienterer Plasmid-Rettungsverfahren ermöglicht. M13KO7 Helferphage wird auch für die Produktion von ssDNA geliefert.
- >1 x 1010 Transformanten/μg Effizienz mit Elektroporation für unübertroffene Klonierungsergebnisse
- Einzigartiger Genotyp zur Unterstützung der Produktion von außergewöhnlich sauberer einsträngiger DNA
- Stabiles F'-Episom, um die Notwendigkeit des Wachstums auf minimalen Medien zu eliminieren
- Eine bessere Sequenzdarstellung eliminiert mcrA, mcrBC, mrr, hsdRMS-Restriktionssysteme
- Blau-Weiß-Screening rekombinanter Klone dank lacZΔM15
- Gebrauchsfertiger M13KO7 Helferphage für die Herstellung von einzelsträngiger DNA
- Hoher Wirkungsgrad (> 109 Kfu/μg)
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Kompetente Zelle | |
Nein | |
Hoher Wirkungsgrad (> 10^9 cfu⁄µg) | |
Yes (Streptamycin, Tetracycline) | |
Ja | |
Kann für Plasmide >20 kb verwendet werden | |
Ja | |
Nein | |
Lac | |
DH12S, ElectroMAX™ |
Enthält F'-Episom | |
Ja | |
Lagerung im Ultra-Tiefkühlgerät (-68 bis -85 °C). | |
Nicht geeignet zum Klonen instabiler DNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Nicht geeignet für die Vorbereitung von nicht methylierter DNA | |
Trockeneis | |
E. coli | |
Rörchen | |
5 x 100 μl |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.