Learn More
Invitrogen™ One Shot™ TOP10 Electrocomp™ E. coli:
Lieferung mit einer Transformationseffizienz von 1 x 109 KbE/μg superhelikaler DNA, die ideal für eine hocheffiziente Klonierung und Plasmidpropagation ist
Marke: Invitrogen™ C404052
414.96 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ermöglicht die stabile Replikation einer hohen Anzahl an Plasmid-Kopien. Der Genotyp von TOP10-Zellen ähnelt dem des DH10B™-Stammes.
- hsdR für eine effiziente Transformation von unmethylierter DNA aus PCR-Amplifikationen
- mcrA für eine effiziente Transformation von methylierter DNA aus genomischen Präparaten
- lacZΔM15 für das blau/weiße Farb-Screening rekombinanter Klone
- endA1 für reinere DNA-Präparate—bessere Ergebnisse bei Downstream-Prozessen aufgrund des Wegfalls unspezifischer Aufspaltung durch Endonuklease I
- recA1 gewährleistet ein selteneres Auftreten unspezifischer Rekombination in geklonter DNA
- Bakterien-/Hefenstamm: TOP10
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
E. coli | |
Ja | |
Hoher Wirkungsgrad (> 10^9 KbE⁄µg) | |
No | |
Ja | |
Kann für Plasmide > 20 kb verwendet werden | |
Ja | |
Nein | |
Rörchen | |
21 x 50 μl |
No | |
Ja | |
Enthält: • One Shot™ TOP10 Electrocomp™ E. coli: 21 Fläschchen, je 50 µl • pUC19 DNA (10 pg/µl): 1 Fläschchen, 50 µl • S.O.C.-Medium: 1 Flasche, 6 ml Kompetente Zellen bei -80 °C lagern. Lagern Sie pUC19 DNA bei -20 °C. SOC-Medium bei +4 °C oder Raumtemperatur lagern. |
|
Nicht geeignet zum Klonen instabiler DNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Nicht geeignet für die Vorbereitung von nicht methylierter DNA | |
Trockeneis | |
E. coli | |
One Shot™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.