Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Probenaufnahmepuffer, 1x
Lieferung als gebrauchsfertige 1X-Lösung
Marke: Invitrogen™ 10482055
83.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: E-Gel™ Probenladepuffer wird als 1X-Lösung in Puffer geliefert, der 0,0094 % XCFF und 0,06 % Tartrazin enthält
Beschreibung
Der E-Gel™ Probenpuffer wurde speziell für maximale Leistung auf E-Gel EX-Gelen sowie anderen E-Gel-Fertiggelen entwickelt.
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
• 4 x 1,25 ml 1X E-Gel Probenladepuffer Bis zu 6 Monate bei Raumtemperatur oder bei 4 C lagern. Bei längerer Lagerdauer bei –20 °C lagern. |
|
1X | |
Tartrazin, Xylol Cyanol, Xylol Cyanol FF (XCFF) | |
1,25 ml | |
E-Gel™ Agarosegele | |
E-Gel™ | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf Trockeneis |
Probenladepuffer | |
Agarose | |
Probenladepuffer | |
Flüssig | |
Nachhaltige Verpackung | |
4 x 1.25 mL |