Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ EX Agarose-Gele
Vorgegossene, schnell lösliche Fertiggele mit 11 Wells in einem zu öffnenden Format
Marke:  Invitrogen™ G401001
238.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11571186
  • 298.00 CHF / 10 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Erfordern das E-Gel iBase™ Power System für die Ausführung und den E-Gel Safe Imager™ Real-Time Transilluminator zur Betrachtung der Probenmigration in Echtzeit.
Beschreibung
Beschreibung
Invitrogen E-Gel EX precast agarose gels are designed for ultrasensitive and convenient DNA and RNA sample electrophoresis in as little as 10 to 20 minutes. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components and stain required for efficient gel separation and analysis–just load your samples and run. E-Gel agarose gels are ideal for analyzing PCR products, restriction digests, and plasmid preparations, or for DNA fragment library analysis. E-Gel agarose gels are also suitable for a quick check of RNA samples.
  • Enthalten einen proprietären fluoreszierenden Nukleinsäurefarbstoff (Anregung: 490 nm, Emission: 520 nm), der mit blauem Licht sichtbar gemacht werden kann. Dies minimiert DNA-Schäden und ermöglicht die Detektion bis zu 1 ng/Bande der DNA
  • Vollständige Trennung (nach Molekülmasse) innerhalb von 10 Minuten
  • Live-Überwachung der DNA-Migration ohne die Gefahren von UV-Licht
  • Einfacher Zugriff auf das Gel für die Extraktion von DNA-Banden oder die Übertragung auf Membranen für Southern-Blot-Analysen
  • Weisen eine fünffach höhere Empfindlichkeit auf, als vergleichbare Gele mit Ethidiumbromid, und ermöglichen so einen geringeren Probenverbrauch pro Durchlauf
  • Schnelle Analyse von RNA-Proben, um deren Integrität zu prüfen, bevor mit der nachfolgenden Anwendung fortgefahren wird
  • Die Gelkassette ist so konzipiert, dass sie mit dem Gelmesser geöffnet werden kann, um einen einfachen Zugriff auf das im Inneren befindliche Gel für die Exzision spezifischer Banden oder den Transfer auf eine Membran für Southern-Blot-Analysen zu ermöglichen.
  • Einzelkamm-Well-Format
  • Probentyp: Doppelsträngige DNA (dsDNA), Einzelsträngige RNA
  • Probenvolumen, 20 μl
Agarosegelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
E-Gel™ 1 Kb Plus Express Leiter, Millennium™ RNA-Marker
1 %
EX Agarose-Gel
100 bp bis 5 kb
11-Well
10 Gele/Pckg.
Doppelsträngige DNA (dsDNA), einzelsträngige RNA, zirkuläre RNA
Einzelkamm
• E-Gel™ EX 10er-Pakete mit 10 Gelen
Gele bei Raumtemperatur lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 3 Monate stabil.
E-Gel
20 µl
SYBR™ Gold
Molekulargewicht
Präparativ ohne Farbstoffe, nicht präparativ
Raumtemperatur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT041124-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberG401001
ChargennummerT251224-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberG401001
ChargennummerT101124-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberG401001
ChargennummerT061024-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberG401001
ChargennummerT291224-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberG401001
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ E-Gel™ EX Agarose-Gele > 10 Gele
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.