Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1
Außergewöhnlicher Standard für die Isolierung und Handhabung von biotinylierten Nukleinsäuren, Antikörpern oder anderen biotinylierten Liganden und Zielsubstanzen.
1010.00 CHF - 3165.00 CHF
Spezifikation
Bead-Typ Magnetisches Polystyrol
Farbe Braun
Konzentration 10 mg/mL
Inhalt und Lagerung Dynabeads™ werden in PBS, pH 7,4, mit 0,01 % Tween™-20 und 0,09 % NaN3 geliefert. Bei 2 bis 8 °C lagern.
Beschreibung Recombinant streptavidin covalently coupled to Dynabeads
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Dynabeads™ werden in PBS, pH 7.4 mit 0.01 % Tween™-20 und 0.02 % NaN geliefert3 als Konservierungsmittel hinzugefügt.
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10099482
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
65001
2 ml
1010.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10202333
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
65002
10 ml
3165.00 CHF
10 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Magnetisches Polystyrol
10 mg/mL
Recombinant streptavidin covalently coupled to Dynabeads
Magnetic Beads
Jeder Probentyp
Abtrennung biotinylierter Ziele
Streptavidin-Konjugat
>2.500 pmol/mg Beads
ISO9001 and ISO13485
Carbonsäure, hydrophil
Braun
Dynabeads™ werden in PBS, pH 7,4, mit 0,01 % Tween™-20 und 0,09 % NaN3 geliefert. Bei 2 bis 8 °C lagern.
Beads in Suspension
1 μm
KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets
Ja
Umgebungstemperatur
For Research Use Only
Streptavidin
VK< = 5 %
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 36 Monate ab Herstellungsdatum
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1